Läs mer
Clifton™ Allmänt omrört analogt vattenbad Europa
Produktkod. 17815031 Handla allt Nickel-Electro Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
28 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17815031 28 l
1 options
Produktkod. 17815031 Leverantör Clifton™ Leverantörsnummer NE428TEU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15005.00 SEK
    11843.97 SEK / Paket med 1
    Save 3161.03 SEK
    21% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-10-2026
Termostatstyrd, försedd med en lågnivåvippströmbrytare som säkerställer att värmen stängs av om vätskenivån faller under den rekommenderade nivån. Motorn och värmaren är avstängda i detta fall.
  • Allmänt omrört 28 L analogt vattenbad
  • Termostatstyrd, försedd med en lågnivåvippströmbrytare som säkerställer att värmen stängs av om vätskenivån faller under den rekommenderade nivån
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kapacitet (metrisk) 28 l
Kommunikationer Digital Controller
För användning med (utrustning) SL4-22, LD4-22 RS-14, dc1-300
Temperaturområde Omgivningstemperatur +5 °C till 99 °C
Typ Omrört digitalt bad
Elektriska krav 240V
Spänning 230 V