Läs mer
Fisherbrand™ pH-elektrod för allmänt bruk med BNC-kontakt
Produktkod. 11749798 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11749798 120 mm Varje
1 options
Produktkod. 11749798
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna elektrod för många vanliga provtyper såsom vattenhaltiga prover och dricksvatten. Fisherbrand™ Allmän användning pH-elektroder är idealiska för allmän labbanvändning och inkluderar en BNC-kontakt.
  • pH-intervall: 0 till 13
  • Temperaturområde: 0 till 80 °C
Specifikationer
Diameter (metrisk) 12 mm
Typ Standarder
Längd (metrisk) 120 mm
Längd (metrisk) kabel 1 m
Material Glas
Modell Allmän användning
pH-intervall 0 till 13
Temperaturområde (metriskt). 0 °C till 80 °C