Läs mer
Fisherbrand™ Allmänt bruk pH-elektrod med DIN-kontakt
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Typ | Standarder |
| Längd (metrisk) | 120 mm |
| Längd (metrisk) kabel | 1 m |
| Material | Glas |
| Modell | Allmän användning |
| pH-intervall | 0 till 13 |
| Temperaturområde (metriskt). | 0 °C till 80 °C |