Läs mer
SI Analytics™ TZ 1752 genererande elektrod
Produktkod. 12655706 Handla allt SI Analytics Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
TitroLine KF och TitroLine KF spår
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
12655706 TitroLine KF och TitroLine KF spår Varje
1 options
Produktkod. 12655706 Leverantör SI Analytics™ Leverantörsnummer 285216660
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SI Analytics™ TZ 1752 genererande elektrod är inte utrustad med en membranövergång.
  • Elektrod
  • För användning med TitroLine™ KF och TitroLine™ KF Trace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Genererande elektrod
För användning med (utrustning) TitroLine KF och TitroLine KF spår