Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler High Range DNA Ladder
Produktkod. 10374880 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 50μ g
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10374880 50μ g 50µg
11843993 5 x 50μ g Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10374880 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM1351
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Utför snabb dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA med hög molekylvikt på agarosgeler.
GeneRuler High Range DNA Ladder rekommenderas för snabb dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA med hög molekylvikt på agarosgeler (på 1,5 timme, 0,4 % agarosgel). Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler High Range DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas ( se protokoll i resurserna.)
Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
GeneRuler High Range DNA Ladder rekommenderas för snabb dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA med hög molekylvikt på agarosgeler (på 1,5 timmar, 0,4 % agarosgel). Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler High Range DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
  • Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
  • Skarpa band
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
  • Idealisk för snabb dimensionering av högmolekylära DNA-fragment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Bromophenol Blue, Orange G
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 10171 till 48502 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttyp Hög DNA-stege