Läs mer
Thermo Scientific™ GeneRuler High Range DNA Ladder
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11843993 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 50μ g
50μ g
Förpackningsstorlek:
50µg
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11843993 5 x 50μ g Paket med 5
10374880 50μ g 50µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11843993 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SM1352
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Utför snabb dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA med hög molekylvikt på agarosgeler.
GeneRuler High Range DNA Ladder rekommenderas för snabb dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA med hög molekylvikt på agarosgeler (på 1,5 timme, 0,4 % agarosgel). Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment.
GeneRuler High Range DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas ( se protokoll i resurserna.)
Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
GeneRuler High Range DNA Ladder rekommenderas för snabb dimensionering och ungefärlig kvantifiering av dubbelsträngat DNA med hög molekylvikt på agarosgeler (på 1,5 timmar, 0,4 % agarosgel). Stegen är en blandning av kromatografirenade individuella DNA-fragment. GeneRuler High Range DNA Ladder kan märkas radioaktivt med T4 Polynukleotidkinas. Stegen levereras med 6X DNA Loading Dye för prov-DNA.
  • Idealisk för både DNA-dimensionering och ungefärlig kvantifiering
  • Skarpa band
  • Levereras med laddningsfärg för prov-DNA
  • Idealisk för snabb dimensionering av högmolekylära DNA-fragment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 6X
Gel typ Agaros
Etikett eller färgämne Xylene Cyanol FF, Orange G
Klar att ladda Obs
Storleksintervall 10171 till 48502 bp
Gelkompatibilitet Agarosegeler
Kvantitet 5 x 50μ g
Produktlinje GeneRuler
Produkttyp High Range DNA Ladder