Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 1000 ROX™ färg Storlek Standard
Produktkod. 15869706
Change view
Kvantitet:
400 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15869706 400 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 15869706 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 401098
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Detta kit innehåller storleksstandarden
De GeneScan™ 1000 ROX™ Size Standard är en intern körfältsstorleksstandard utvecklad för användning med Applied Biosystems™ fluorescensbaserade DNA-elektroforessystem.
The GeneScan™ 1000 ROX™ Size Standard is an internal lane size standard developed for use with Applied Biosystems™ fluorescence-based DNA electrophoresis systems. The use of an internal lane size standard during electrophoresis enables automated data analysis and precise DNA fragment size comparisons between electrophoresis runs. GeneScan™ 1000 ROX™ Size Standard is designed for sizing DNA fragments in the 47–946 bp range and provides labeled fragments of 47, 51, 55, 82, 85 93 99, 126, 136, 262, 293, 317, 439, 557, 692, 695 and 946 bases. Each of the DNA fragments is labeled with ROX™ fluorophore, which results in a single peak when run under non-denaturing conditions.
Note: Under denaturing conditions using POP-4™ polymer, fragment lengths between 100 and 539 bp can be determined (the linear range of the separation with respect to length vs. scan number).
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Detta kit innehåller storleksstandarden.
Förvara satsen vid 2° till 8 °C (Får inte frysas).
För användning med (utrustning) 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator
För användning med (applikation) Fragmentanalys
Etikett eller färgämne ROX
Antal reaktioner 400 reaktioner
Produktlinje GeneScan, ROX
Produkttyp DNA-sekvensstorleksstandard
Kvantitet 400 reaktioner
Frakt skick Våt is