Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 120 LIZ™ färg Storlek Standard
Produktkod. 15839766 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
800 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15839766 800 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 15839766 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4324287
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Innehåller 9 enkelsträngade märkta DNA-fragment
De GeneScan™ 120 LIZ™ Storleksstandard är en storleksstandard med fem färgämnen som är designad för reproducerbar dimensionering av analysdata för små fragment.
The GeneScan™ 120 LIZ™ Size Standard is a five dye-labeled size standard that is designed for reproducible sizing of small fragment analysis data.
GeneScan™ 120 LIZ™ Size Standard is designed for sizing DNA fragments in the 15-120 nucleotides range and provides nine single-stranded labeled fragment of: 15, 20, 25, 35, 50, 62, 80, 110 and 120 nucleotides. The sizing curve generated from these short fragments make the GeneScan™ 120 LIZ™ Size Standard ideal for use with the ABI Prism SNaPshot™ Multiplex Kit as well as other short fragment analysis applications. Each of the DNA fragments is labeled with the LIZ™ fluorophore which results in a single peak when run under denaturing conditions. With the 5th dye LIZ™ your marker fragments can be labeled with the dyes FAM™, VIC™, NED™ or PET™.
Since the standard is labeled with the fifth dye, you can genotype a greater number of markers in a given lane, compared to the four-dye system.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 9 enkelsträngade märkta DNA-fragment. Förvara satsen vid 2° till 8 °C. (Får inte frysas).
För användning med (utrustning) 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator
Produktlinje GeneScan, LIZ
Typ Färgstorlek Standard
Etikett eller färgämne LIZ
Antal reaktioner 800 reaktioner
Kvantitet 800 reaktioner
Frakt skick Gel Pack