Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 1200 LIZ™ färg Storlek Standard
Produktkod. 15751826 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
800 reaktioner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15751826 800 reaktioner 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15751826 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4379950
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Includes
Innehåller 68 LIZ färgämnesmärkta enkelsträngade DNA-fragment för användning som femte färgämnesstandard
De GeneScan™ 1200 LIZ™ Storlek Standard är ett femte färgämne (LIZ™ ) märkt högdensitetsstorleksstandard för reproducerbar storlek på fragmentanalysprover.
De GeneScan™ 1200 LIZ™ Storlek Standard är ett femte färgämne (LIZ™ ) märkt högdensitetsstorleksstandard för reproducerbar storlek på fragmentanalysprover. Standarden innehåller 68 LIZ™ färgämnesmärkta, enkelsträngade DNA-fragment. Eftersom standarden är märkt med det femte färgämnet kan användare genotypa ett större antal markörer i en given bana, jämfört med systemet med fyra färgämnen.
GeneScan™ 1200 LIZ™ Storleksstandarden är utformad för dimensionering av DNA-fragment i intervallet 20-1200 nukleotider och tillhandahåller 68 enkelsträngade märkta fragment av: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300, 3014, 3, 302, 3, 302 400,414,420,440,460,480,500,514,520,540,560,580,600,614,620,640,660,680,700,7,01 780, 800, 820, 840, 850, 860, 880, 900, 920, 940, 960, 980, 1000, 1020, 1040, 1060, 1080, 11200, 1 s.
Användbar för många applikationer Storlekskurvan som
genereras från fragment gör att GeneScan™ 1200 LIZ™ Storlek Standard idealisk för användning för en mängd olika applikationer för analys av stora fragment som t.ex BAC Fingeravtryck, mikrosatelliter, fragmentlängdspolymorfismer och andra. Vart och ett av DNA-fragmenten är märkt med LIZ™ fluorofor som resulterar i en enda topp när den körs under denaturerande förhållanden. Med det 5:e färgämnet LIZ™ dina markörfragment kan märkas med färgämnena FAM™ , VIC™ , NED™ eller PET™ . Varje kit innehåller tillräckligt med standard för 800 analyser.
Order Info
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Formatera Standard
För användning med (utrustning) 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator
GC-rik PCR-prestanda Hög
För användning med (applikation) Fragmentanalys
Etikett eller färgämne LIZ
Antal reaktioner 800
Produkttyp Färgämne
Kvantitet 800 reaktioner
Testtid Standard
Form Vätska