Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 2500 TAMRA™ färg Storlek Standard
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Användningen av en intern körfältsstorleksstandard under elektrofores möjliggör automatiserad dataanalys och exakta jämförelser av DNA-fragmentstorlek mellan elektroforeskörningar. GeneScan™ 2500 TAMRA™ Storlek ger märkta fragment av 37, 94, 109, 116, 172, 186, 222, 233, 238, 269, 286, 361, 470, 490 och 536 baser såväl som större fragment. Vart och ett av DNA-fragmenten är märkt med TAMRA™ fluorofor, vilket resulterar i en enda topp när den körs under denaturerande eller naturliga förhållanden.
Endast för forskningsanvändning. Ej för diagnostik.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 27 TAMRA färgmärkta DNA-fragment för användning som standard. Förvara satsen (vid 2 °C till 8 °C. (Får inte frysa).) |
| För användning med (utrustning) | 310 Genetic Analyzer, 3130 xl Genetic Analyzer, 3730 xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer |
| För användning med (applikation) | Realtids-PCR (qPCR) |
| Etikett eller färgämne | TAMRA™ |
| Antal reaktioner | 400 reaktioner |
| Produktlinje | GeneScan , TAMRA |
| Produkttyp | Färgämne |
| Frakt skick | Våt is |
| Testtid | Standard |
| Form | Våt is |