Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 350 ROX™ färg Storlek Standard
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
Innehåller 8 ROX märkta enkelsträngade DNA-fragment för användning som standard
De GeneScan™ 350 ROX™ Size Standard är en intern körfältsstorleksstandard utvecklad för användning med Applied Biosystems fluorescensbaserade DNA-elektroforessystem. Användningen av en intern körfältsstorleksstandard under elektrofores möjliggör automatiserad dataanalys och exakta jämförelser av DNA-fragmentstorlek mellan elektroforeskörningar.
GeneScan™ 350 ROX™ Storleksstandarden är designad för dimensionering av DNA-fragment i intervallet 35-350 nukleotider och tillhandahåller 12 enkelsträngade märkta fragment av: 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340 och 350 nukleotider. Storlekskurvan som genereras från dessa korta fragment gör att GeneScan™ 350 ROX™ Storleksstandard idealisk för en mängd olika fragmentanalystillämpningar såsom mikrosatelliter, fragmentlängdspolymorfismer och relativ fluorescerande kvantifiering. Vart och ett av DNA-fragmenten är märkt med ROX™ fluorofor som resulterar i en enda topp när den körs under denaturerande förhållanden.
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 8 ROX märkta enkelsträngade DNA-fragment för användning som standard. Förvara satsen vid 2° till 8 °C. (Får inte frysas). |
| Formatera | Standard |
| För användning med (utrustning) | 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator |
| För användning med (applikation) | Fragmentanalys |
| Etikett eller färgämne | ROX |
| Antal reaktioner | 800 reaktioner |
| Produktlinje | GeneScan , ROX |
| Produkttyp | Färgämne |
| Kvantitet | 800 reaktioner |
| Frakt skick | Våt is |
| Visa mer |