Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 350 TAMRA™ färg Storlek Standard
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
Innehåller 12 TAMRA märkta enkelsträngade DNA-fragment för användning som standard
De GeneScan™ 500 XL TAMRA™ Storlek Standard är en TAMRA™ färgämnesmärkt storleksstandard för reproducerbar dimensionering av fragmentanalysdata.
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 12 TAMRA märkta enkelsträngade DNA-fragment för användning som standard. Förvara satsen vid 2-8 °C. (Får inte frysas). |
| Formatera | Standard |
| För användning med (utrustning) | 310 Genetic Analyzer, 3130xl Genetic Analyzer, 3730xl DNA Analyzer, SeqStudio Genetic Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500xL Genetic Analyzer, 3500 Genetic Analyzer |
| För användning med (applikation) | Sekvensering |
| Etikett eller färgämne | TAMRA™ |
| Antal reaktioner | 800 reaktioner |
| Produktlinje | GeneScan , TAMRA |
| Produkttyp | Färgämne |
| Frakt skick | Våt is |
| Testtid | Standard |
Endast för användning inom forskning