Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 400HD ROX™ färg Storlek Standard
Beskrivning
Innehåller
Innehåller 21 ROX märkta enkelsträngade DNA-fragment för användning som standard
GeneScan™ 400HD ROX™ Size Standard är en ROX™ färgmärkt storleksstandard för reproducerbar storlek av fragmentanalysdata. Standarden innehåller 21 ROX™ färgmärkta DNA-fragment.
GeneScan™ 400 HD ROX™ Size Standard är utformad för att dimensionera DNA-fragment i intervallet 50–400 nukleotider och tillhandahåller 21 märkta fragment av: 50, 50, 90, 100, 120, 150, 160, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300, 320, 340, 360, 380 och 400 nukleotider. Storlekskurvan som genereras från dessa fragment gör GeneScan™ 400 HD ROX™ Size Standard idealisk för en rad fragmentanalysapplikationer såsom mikrosatelliter, fragmentlängdspolymorfismer och relativ fluorescerande kvantifiering. Varje DNA-fragment är märkt med ROX™ fluoroforen.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Innehåller 21 ROX märkta enkelsträngade DNA-fragment för användning som standard. Förvara satsen vid 2 °C till 8 °C. (Får inte frysas). |
| För användning med (utrustning) | 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator |
| För användning med (applikation) | Fragmentanalys |
| Etikett eller färgämne | ROX |
| Antal reaktioner | 800 injektioner |
| Produktlinje | GeneScan, ROX |
| Produkttyp | Färgstorlek Standard |
| Kvantitet | 800 reaktioner |
| Frakt skick | Våt is |