Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 400HD ROX™ färg Storlek Standard
Produktkod. p-7180339 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Antal reaktioner:
800 injektioner
9600 Injektioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15829736
Brand: Applied Biosystems™ 402985
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Innehåller 21 ROX märkta enkelsträngade DNA-fragment för användning som standard
De GeneScan™ 400HD ROX™ Storlek Standard är en ROX™ färgämnesmärkt storleksstandard för reproducerbar dimensionering av fragmentanalysdata. Standarden innehåller 21 ROX™ färgämnesmärkta DNA-fragment.
De GeneScan™ 400HD ROX™ Storlek Standard är en ROX™ färgämnesmärkt storleksstandard för reproducerbar dimensionering av fragmentanalysdata. Standarden innehåller 21 ROX™ färgämnesmärkta DNA-fragment.
GeneScan™ 400 HD ROX™ Storleksstandarden är utformad för dimensionering av DNA-fragment i intervallet 50-400 nukleotider och tillhandahåller 21 märkta fragment av: 50, 50, 90, 100, 120, 150, 160, 180, 190, 200, 220, 240, 260, 280, 290, 300, 320, 340, 360, 380 nukleder. Storlekskurvan som genereras från dessa fragment gör att GeneScan™ 400 HD ROX™ Storleksstandard idealisk för en mängd olika fragmentanalystillämpningar såsom mikrosatelliter, fragmentlängdspolymorfismer och relativ fluorescerande kvantifiering. Vart och ett av DNA-fragmenten är märkt med ROX™ fluorofor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 21 ROX märkta enkelsträngade DNA-fragment för användning som standard. Förvara satsen vid 2 °C till 8 °C. (Får inte frysas).
För användning med (utrustning) 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator
För användning med (applikation) Fragmentanalys
Etikett eller färgämne ROX
Antal reaktioner 800 injektioner
Produktlinje GeneScan , ROX
Produkttyp Färgstorlek Standard
Kvantitet 800 reaktioner
Frakt skick Våt is