Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 LIZ™ färg Storlek Standard
Produktkod. 15843570 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
800 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15843570 800 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 15843570 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4322682
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Innehåller 16 LIZ märkta enkelsträngade DNA-fragment för användning som standard
De GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard är en femte färgämnesmärkt storleksstandard för reproducerbar storlek på fragmentanalysdata.
The GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard is a fifth dye-labeled size standard for the reproducible sizing of fragment analysis data.
GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard is designed for sizing DNA fragments in the 35-500 nucleotides range and provides 16 single-stranded labeled fragment of: 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 490 and 500 nucleotides. The sizing curve generated from these fragments make the GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard ideal for a variety of fragment analysis applications such as Microsatellites, Fragment Length Polymorphisms and Relative Fluorescent Quantitation. Each of the DNA fragments is labeled with the LIZ™ fluorophore which results in a single peak when run under denaturing conditions. With the 5th dye LIZ™ your marker fragments can be labeled with the dyes FAM™, VIC™, NED™ or PET™.
Since the standard is labeled with the fifth dye, users can genotype a greater number of markers in a given lane, compared to the four-dye system.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kompatibilitet Kapillärelektrofores
För användning med (applikation) Fragmentanalys
Kvantitet 800 reaktioner
Produktlinje GeneScan, LIZ
För användning med (utrustning) 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator
Etikett eller färgämne LIZ
Innehåll och lagring Innehåller 16 LIZ märkta enkelsträngade DNA-fragment för användning som standard. Förvara satsen vid 2 °C till 8 °C (Får inte frysas).