Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 500 ROX™ färg Storlek Standard
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Innehåller
16 ROX™ färgämnesmärkta, enkelsträngade DNA-fragment
GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard är en intern lane-storleksstandard utvecklad för användning med Applied Biosystems fluorescensbaserade DNA-elektroforessystem. Användningen av en intern lane-storleksstandard möjliggör automatiserad dataanalys och är också avgörande för att uppnå hög run to run-precision-mätning av DNA-fragment med elektrofores.GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard är utformad för att dimensionera DNA-fragment i intervallet 35–500 bp och tillhandahåller 16 enkelsträngade ROX™ färgmärkta fragment av 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250, 300, 340, 350, 400, 450, 450, 490 och 500 baser. Varje DNA-fragment märks med en proprietär fluorofor, vilket resulterar i en enda topp när den körs under både denaturerande och icke-denaturerande förhållanden.
Beställningsinfo
Vardera
Specifikationer
Specifikationer
| Utgångsmaterial | DNA |
| Kvantitet | 800 reaktioner |
| Produktlinje | GeneScan, ROX |
| För användning med (utrustning) | 3730xl DNA Analyzer, 3730 DNA Analyzer, 3500 Series Genetic Analyzers, SeqStudio Flex-serien genetiska analysatorer, SeqStudio Genetisk analysator |
| Etikett eller färgämne | ROX |
| Produkttyp | Färgstorlek Standard |
| Frakt skick | Gel Pack |
| Innehåll och lagring | Detta kit innehåller ROX storlek standard. Förvara satsen vid 2 °C till 8 °C (Får inte frysas). |
| Beskrivning | GeneScan™ 500 ROX™ färgstorlek Standard, ROX™ Märka |