Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 600 LIZ™ färgstorlek Standard v2.0
Produktkod. 15849846
Change view
Kvantitet:
800 reaktioner
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15849846 800 reaktioner Varje
1 options
Produktkod. 15849846 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4408399
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
Varje kit innehåller tillräckligt med standard för 800 analyser
Designad för dimensionering av DNA-fragment i intervallet 20-600 nukleotider och tillhandahåller 36 enkelsträngade märkta fragment.
De GeneScan™ 600 LIZ® Size Standard v2.0 är en femte färgämnesmärkt storleksstandard med hög densitet för reproducerbar storlek på fragmentanalysdata.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Programvarutyp Fragmentanalys
Utgångsmaterial DNA
Kvantitet 800 reaktioner
Produktlinje GeneScan , LIZ
För användning med (utrustning) 310 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, SeqStudio Genetisk analysator, 3500 genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator
Etikett eller färgämne LIZ
Produkttyp Färgstorlek Standard V2.0
Frakt skick Våt is
Innehåll och lagring Varje kit innehåller tillräckligt med standard för 800 analyser.
Förvara i kylskåp (2 –8 °C).