Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 600 LIZ™ färgstorlek Standard v2.0
Produktkod. 16315332 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Kvantitet:
800 reaktioner
Produktkod. 16315332
Brand: Applied Biosystems™ 4408399
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Varje kit innehåller tillräckligt med standard för 800 analyser
Designad för dimensionering av DNA-fragment i intervallet 20-600 nukleotider och tillhandahåller 36 enkelsträngade märkta fragment.
De GeneScan™ 600 LIZ® Size Standard v2.0 är en femte färgämnesmärkt storleksstandard med hög densitet för reproducerbar storlek på fragmentanalysdata.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produktlinje GeneScan™ , LIZ™
Programvarutyp Fragmentanalys
Utgångsmaterial DNA
Innehåll och lagring Varje kit innehåller tillräckligt med standard för 800 analyser.
Förvara i kylskåp (2 –8 °C).
För användning med (utrustning) 310 Genetic Analyzer, 3500xL Dx Genetic Analyzer, SeqStudio Genetisk analysator, 3500 genetisk analysator, 3500xL genetisk analysator, 3500 Dx genetisk analysator
Etikett eller färgämne LIZ
Produkttyp Färgstorlek Standard V2.0
Kvantitet 800 reaktioner
Frakt skick Våt is