Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ 600 LIZ™ Storlek Standard v2.0 Dx
Produktkod. 15908836 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
800 reaktioner
Förpackningsstorlek:
800 reaktioner
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15908836 800 reaktioner 800 reaktioner
1 options
Produktkod. 15908836 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A25794
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Använd denna storleksstandard för fragment mellan 20 och 600 bp. Standarden innehåller 36 LIZ färgämnesmärkta, enkelsträngade DNA-fragment.
De GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx är en fem färgämnesmärkt, högdensitetsstorleksstandard för reproducerbar storlek på fragmentanalysdata. Denna produkt kan användas som en traditionell storleksstandard på alla Applied Biosystems kapillärelektroforessystem. Använd denna storleksstandard för fragment mellan 20 och 600 bp. Standarden innehåller 36 LIZ färgämnesmärkta, enkelsträngade DNA-fragment. Eftersom standarden är märkt med det femte färgämnet kan användare genotypa ett större antal markörer i en given bana, jämfört med systemet med fyra färgämnen.
Storleksfragment i intervallet 20 600 –nukleotider
GeneScan 600 LIZ Size Standard v2.0 Dx är designad för dimensionering av DNA-fragment –i intervallet 20 600 nukleotider och tillhandahåller 36 enkelsträngade, märkta fragment av: 20, 40, 60, 80, 100, 114, 120, 140, 160, 180, 200, 214, 220, 240, 250, 260, 280, 300. 414, 420, 440, 460, 480, 500, 514, 520, 540, 560, 580 och 600 bp. Storlekskurvan som genereras från fragment gör att GeneScan 600 LIZ Storlek Standard v2.0 Dx idealisk för användning i en mängd olika fragmentanalystillämpningar såsom analys av mikrosatelliter och fragmentlängdspolymorfismer samt i relativ fluorescerande kvantifiering. Vart och ett av DNA-fragmenten är märkt med LIZ fluorofor, vilket resulterar i en enda topp när den körs under denaturerande förhållanden. Med det femte färgämnet, LIZ , kan dina markörfragment märkas med FAM , VIC , NED , eller PET färga.
De GeneScan™ 600 LIZ™ Size Standard v2.0 Dx är en fem färgämnesmärkt, högdensitetsstorleksstandard för reproducerbar storlek på fragmentanalysdata. Denna produkt kan användas som en traditionell storleksstandard på alla Applied Biosystems™ kapillärelektroforessystem.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara vid 2 °C till 8 °C. Skydda från ljus. Får ej frysas.
Formatera Standard
För användning med (utrustning) 3500 Dx genetisk analysator
GC-rik PCR-prestanda Hög
För användning med (applikation) Sekvensering
Etikett eller färgämne LIZ
Antal reaktioner 800 reaktioner
Produktlinje GeneScan , LIZ
Produkttyp DNA-sekvenseringssystem
Kvantitet 800 reaktioner
Frakt skick Våt is
Storlek 20 bp, 600 bp
Testtid Snabb
Visa mer Visa mindre
Endast för in vitro-diagnostik