Läs mer
Applied Biosystems™ GeneScan™ Installationsstandard DS-33 ,[6FAM™ , VIC™ , NED™ , PET™ färgämnen]
Produktkod. 15859766 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15859766 1 kit Varje
1 options
Produktkod. 15859766 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4330397
 Begränsad artikel
I lager
Innehåller
4 rör med fluorescensmärkta poolade PCR-produkter, 1 rör GeneScan -500 LIZ Storlek Standard och 1 tub laddningsbuffert
Använder 6FAM™ , VIC™ , NED™ och PET™ färgämnen innehåller poolade PCR-produkter amplifierade från mikrosatellitloki som finns i CEPH-individ 1347.
The DS-33 GeneScan™ Installation Standards using 6FAM™, VIC™, NED™ and PET™ dyes contain pooled PCR products amplified from microsatellite loci present in Human DNA. The kit also contains a tube of GeneScan™ 500 LIZ™ Size Standard.
Beställningsinfo
Vardera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Detta kit innehåller 4 rör med fluorescensmärkta poolade PCR-produkter och 1 rör med GeneScan 500 LIZ Storlek Standard.
Förvara satsen vid -15 till -25 °C tills den ska användas. Vid upptining, förvara GeneScan 500 LIZ Storlek Standardrör vid 2-8°C.
För användning med (utrustning) 3730xl DNA-analysator, 3730 DNA-analysator
Produktlinje FAM, NED PET , VIC
Typ Installationsstandard
Etikett eller färgämne FAM, NED , PET , VIC
Kvantitet 1 kit
Frakt skick Torr is