Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS™ 140/150 Vis/UV-Vis-spektrofotometrar
Produktkod. p-8430008 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Inkluderar:
Genesys 140/150 EU-nätsladd
Genesys 150 + EU-nätsladd
Spektral bandbredd:
2 nm
5 nm
Våglängdsområde:
190 till 1100 nm
325 till 1100 nm
Garanti:
2 år standard + 1 års förlängning vid registrering
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15810002
Brand: Thermo Scientific™ 840308300
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få ut det mesta för ditt QA/QC- eller undervisningslabb med en robust, nätverksklar spektrofotometer utformad för repetitiva mätningar och enkel användning.
Utför kvantitativa mätningar i rutinmässiga industriella QA/QC eller universitets kemilabb med den automatiserade och nätverksanpassade Thermo Scientific™ GENESYS™ 150 UV-Visible- och GENESYS 140 Vis-spektrofotometrar. Optimerad för användbarhet och prestanda, den här plattformen har en högupplöst färgpekskärm, Wi-Fi-nätverk som tillval och en robust design byggd för repetitiva, tunga användningsmiljöer. GENESYS spektrofotometrar, kända världen över för tillförlitlighet, noggrannhet och reproducerbarhet, uppfyller dagens förväntningar på avancerad teknik i ett kompakt, robust paket.
GENESYS 150 UV-Vis-spektrofotometer ger automatisering för alternativ med hög genomströmning och motstånd mot rumsljus, vilket möjliggör drift med öppet lock för förbättrad hastighet och bekvämlighet. Ett komplett sortiment av tillbehör, inklusive automatiserade cellväxlare och cellhållare, pipetter och fiberoptiska sonder är utformade för att förenkla provtagning och rymma mätningar med hög genomströmning och temperaturkontroll.
GENESYS 140 Vis-spektrofotometer är en version för synligt spektralområde i instrumentklassen. Båda instrumenten har en dataupplösning från 0,2 nm till 5 nm.
Funktioner:
  • 7-tums högupplöst pekskärmsgränssnitt
  • Inbyggda metoder, rapportering och dataexport
  • Nätverkskapacitet (Wi-Fi redo)
  • Rumsljusmotstånd för drift med öppet lock
  • Pipettillbehör
  • Avtagbart, tvättbart foder för provfacket med magnetisk placering och fixering
  • Rymmer celler upp till 100 mm väglängd
  • (Tillval) 8-läges cellväxlare med omkopplingsbart objektivtorn
  • (Tillval) 4-läges cellväxlare (långvägsceller)
  • (Tillval) Peltier termostatstyrd encellshållare (20°C - 60°C)
  • (Tillval) Tillbehör för provrör upp till 25 mm diameter och 150 mm höjd
Utformad för:
  • Avancerade undervisningslabb
  • FoU&-avdelningar
  • Tillämpningar som kräver hög genomströmning eller temperaturkontroll
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Baslinjeplanhet ±0,005 A
Fack 8-läges cellväxlare
4-läges cellväxlare (långvägsceller)
Peltier termostatstyrd cellhållare (20-60 °C)
Pipettillbehör
Anslutningar Enkel USB-A
Duplex USB-A
Exportera data till nätverk eller PC via USB, Ethernet eller Wi-Fi
Detektortyp Dubbla kiselfotodioder
Visa 7 tum High Definition färgpekskärm, lutbar, 800 x 1280 pixlar
Mått (L x B x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Ljuskälla Volfram halogen
Spektral bandbredd 5 nm
Våglängdsområde 325 till 1100 nm
Drift (Vid 500 nm efter 1 timmes uppvärmning)< 0,0005 A/tim.
Elektriska krav Extern AC till DC-omvandlare. Spänning och frekvens (Hz) väljs automatiskt, 100/240 V, 50/60 Hz
Inkluderar Genesys 140/150 EU-nätsladd
Knappsats Pekskärm
Lampans livslängd >1000 hrs.
Buller (RMS vid 500 nm 60 mätningar i följd)
≤0,00020A vid 0A vid 260 och 500 nm
≤0,00030A vid 1A vid 260 och 500 nm
≤0,00040A vid 2A vid 260 och 500 nm
Optisk design Dubbla strålar
Fotometrisk noggrannhet ±0,002 A vid 0,5 A,± 0,004A vid 1,0A,± 0,008 A vid 2,0 A
Fotometrisk display -3A till +5A
Fotometriskt område –3A till +3,5A
Fotometrisk repeterbarhet ±0,001 A vid 1 A uppmätt vid 1,0 A vid 546 nm
Skrivare ingår Snap-on-skrivare tillgänglig
Skanningshastighet Automatisk– upp till 1800 nm/min.
Stray Light <0,05 %T vid 340 nm och 400 nm
Garanti 2 år standard + 1 års förlängning vid registrering
Våglängdsnoggrannhet ±0,5 nm
Våglängdsdataintervall 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Våglängds repeterbarhet < ±0,2 nm
Vikt (metrisk) 7.5 kg