Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer
Produktkod. 15531182 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15531182 EU-kontakt Varje
1 options
Produktkod. 15531182 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840277300
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Utför både grundläggande och komplexa analyser med Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer, en intuitiv, pålitlig lösning för utbildning eller i labbet.
Få hög precision och funktionalitet i en enkel men sofistikerad synlig spektrofotometer. Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer utför både grundläggande och komplexa analyser för utbildning eller industriell användning. Dess intuitiva design gör att studenter och lärare kan fokusera på vetenskapliga data och koncept snarare än att lära sig hur man använder instrumentet. I labbet kan tekniker på alla nivåer som arbetar i rutinmässiga QA/QC-applikationer enkelt få trovärdiga resultat för att bekräfta kvaliteten eller informera om nästa steg. Resultaten kan snabbt rapporteras som digitala eller tryckta data.
GENESYS 30 synliga spektrofotometer ger dig intuitiv design, en högupplöst färgskärm, snabba och exakta mätningar och bekväm datarapportering. Det är det idealiska instrumentet för alla användare, oavsett om det är en nybörjarstudent eller en erfaren laborant.
Produktspecifikationer:
  • Helt ny industriell design för bättre användbarhet
  • Högupplöst 5-tums färgskärm med gummerad knappsats med tryckknappar för enkel navigering
  • Encellsmätning med avtagbart, tvättbart foder för provfacket
  • Cellhållare för standardcelltyper inklusive provrör
  • Nytt användargränssnitt för inbyggd programvara; Thermo Scientific™ VISIONlite PC-programvara är tillval
    • Data på det sätt du vill
    • USB-dataexport i ett textformat som är lätt att läsa och bearbeta
  • Utmärkt snap-on termisk skrivare
  • Tre års garanti och skicklig teknisk support
Fördelar för lärare:
  • Uppfyller läroplanskrav för:
  • En våglängd
  • Skanning
  • Beers lag
  • Kolorimetri/kolorimetrisk analys
  • Kvantitativ analys
Fördelar för laboratoriemedarbetare:
  • Högre datasäkerhet med 6-punkts kvant plus koncentrationsläge
  • Flera lokala språkval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Baslinjeplanhet <0,003 A, 325 till 1000 nm, utjämnad
Fack Tillgänglig uppifrån, framifrån eller från sidan
Kan rymma celler upp till 100 mm väglängd
Tillgängligt tillbehör för provrör upp till 25 mm diameter och 150 mm höjd
Avtagbart, tvättbart foder för provfacket med magnetisk placering och fixering
Anslutningar USB-A, USB-B
Beskrivning GENESYS 30 VIS-spektrofotometer med EU-strömkabel
Detektortyp Kiselfotodiod
Visa 5 tum 32-bitars färgskärm, 800 x 480 pixlar
Mått (L x B x H) 35.5x 38.5x 19.5 cm
Språk Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, portugisiska, ryska, kinesiska, japanska, koreanska, thailändska, arabiska, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Thai, Arabic
Produktlinje GENESYS 30
Spektral bandbredd 5 nm
Typ Synlig spektrofotometer
Våglängdsområde 325 till 1100 nm
Drift <0,002 A/tim. (Vid 500 nm efter 2 timmars uppvärmning.) Vanligtvis< 0,004 A/tim. efter 1 timme. uppvärmning
Elektriska krav Extern AC till DC-omvandlare. Spänning och frekvens (Hz) väljs automatiskt, 100/250 V, 50/60 Hz
Knappsats Taktilt gummi 23 tangenter med numerisk knappsats
Lampans livslängd 1000 hrs.
Buller ≤0,001A vid 0A
≤ 0,001A vid 1A
≤0,002A vid 2A
RMS vid 500 nm. 60 mätningar i följd
Optisk design Enkel stråle
Fotometrisk noggrannhet ±0,002 A (0 till 0,3 A), 0,5 % av ABS-avläsning (0,301 A till 2,5 A)
Fotometrisk display -3A till +3A, 0 till 200 000 %T, 0 till 9 999 999 C
Fotometriskt område -3A till +3A
Fotometrisk repeterbarhet ± 0,002 A
Uppmätt vid 1,0 A vid 546 nm
Pluggtyp EU-kontakt
Skrivare ingår Tillbehör för termisk skrivare med 80 mm brett papper
Skanningshastighet Automatisk – upp till 1200 nm/min.
Stray Light <0,1 %T vid 340 nm och 400
nm Uppmätt med glasavskiljande filter eller NaNO2 vid 340 nm
Garanti 2 års standard med 1 års förlängning vid registrering av instrumentet hos Thermo Fisher Scientific inom 6 månader efter köpet
Våglängdsnoggrannhet ±2 nm
Våglängdsdataintervall 1 nm
Våglängds repeterbarhet < ±1 nm
Vikt (metrisk) 7.5 kg