Learn More
Beschreibung
Få hög precision och funktionalitet i en enkel men sofistikerad synlig spektrofotometer. Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible Spectrophotometer utför både grundläggande och komplexa analyser för utbildning eller industriell användning. Dess intuitiva design gör att studenter och lärare kan fokusera på vetenskapliga data och koncept snarare än att lära sig hur man använder instrumentet. I labbet kan tekniker på alla nivåer som arbetar i rutinmässiga QA/QC-applikationer enkelt få trovärdiga resultat för att bekräfta kvaliteten eller informera om nästa steg. Resultaten kan snabbt rapporteras som digitala eller tryckta data.
GENESYS 30 synliga spektrofotometer ger dig intuitiv design, en högupplöst färgskärm, snabba och exakta mätningar och bekväm datarapportering. Det är det idealiska instrumentet för alla användare, oavsett om det är en nybörjarstudent eller en erfaren laborant.
Produktspecifikationer:
- Helt ny industriell design för bättre användbarhet
- Högupplöst 5-tums färgskärm med gummerad knappsats med tryckknappar för enkel navigering
- Encellsmätning med avtagbart, tvättbart foder för provfacket
- Cellhållare för standardcelltyper inklusive provrör
- Nytt användargränssnitt för inbyggd programvara; Thermo Scientific™ VISIONlite PC-programvara är tillval
- Data på det sätt du vill
- USB-dataexport i ett textformat som är lätt att läsa och bearbeta
- Utmärkt snap-on termisk skrivare
- Tre års garanti och skicklig teknisk support
Fördelar för lärare:
- Uppfyller läroplanskrav för:
- En våglängd
- Skanning
- Beers lag
- Kolorimetri/kolorimetrisk analys
- Kvantitativ analys
Fördelar för laboratoriemedarbetare:
- Högre datasäkerhet med 6-punkts kvant plus koncentrationsläge
- Flera lokala språkval
Spezifikation
Spezifikation
| Baslinjeplanhet | <0,003 A, 325 till 1000 nm, utjämnad |
| Fack | Tillgänglig uppifrån, framifrån eller från sidan Kan rymma celler upp till 100 mm väglängd Tillgängligt tillbehör för provrör upp till 25 mm diameter och 150 mm höjd Avtagbart, tvättbart foder för provfacket med magnetisk placering och fixering |
| Anslutningar | USB-A, USB-B |
| Beskrivning | GENESYS 30 VIS-spektrofotometer med EU-strömkabel |
| Detektortyp | Kiselfotodiod |
| Visa | 5 tum 32-bitars färgskärm, 800 x 480 pixlar |
| Mått (L x B x H) | 35.5x 38.5x 19.5 cm |
| Språk | Engelska, franska, tyska, spanska, italienska, portugisiska, ryska, kinesiska, japanska, koreanska, thailändska, arabiska, French, German, Spanish, Italian, Portuguese, Russian, Chinese, Japanese, Korean, Thai, Arabic |
| Produktlinje | GENESYS 30 |
| Spektral bandbredd | 5 nm |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.