Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Tillbehör för synlig spektrofotometer
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescription
Få alla verktyg du behöver för att underlätta din analysprocess med tillbehör för Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Synlig spektrofotometer.
Förinställd, förmonterad ersättningslampa Kan bytas
ut av kunden - glider på plats
Byte av mushål. Kåpan behöver inte tas bort.
ut av kunden - glider på plats
Byte av mushål. Kåpan behöver inte tas bort.
Specifications
Specifications
| Typ | Volfram halogenlampa |
| För användning med (utrustning) | GENESYS 30 Synlig spektrofotometer |
| Inkluderar | 1 förinställd lampenhet |