Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Tillbehör för synlig spektrofotometer
Produktkod. 15681465 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Dammskydd
Lock till reservfack
Självhäftande skrivarpapper
Standard skrivarpapper
Termisk Snap-on-skrivare
Volfram halogenlampa
Förpackningsstorlek:
10 rullar
Paket med 10
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ unitSize
15681465 Självhäftande skrivarpapper 10 rullar
15560592 Termisk Snap-on-skrivare Varje
15551182 Standard skrivarpapper Paket med 10
15530602 Volfram halogenlampa Varje
15500602 Dammskydd -
15510602 Lock till reservfack Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15681465 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840259800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Få alla verktyg du behöver för att underlätta din analysprocess med tillbehör för Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Synlig spektrofotometer.
  • Paket med 10 rullar
  • 80 mm bredd
  • Använd med termiska skrivare för:
    • GENESYS 30
    • GENESYS 10S
    • BioMate 3S
    • Evolution 60S
    • SPECTRONIC 200/200E
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Självhäftande skrivarpapper
För användning med (applikation) Skriv ut dina prover och fäst dem på ditt labbhäfte utan att behöva häfta eller tejpa.
För användning med (utrustning) Termiska skrivare för: GENESYS 30 och 10S, BioMate 3S, Evolution 60S, SPECTRONIC 200/200E
Inkluderar 10 rullar papper