Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS™ 40/50 Vis/UV-Vis-spektrofotometrar
Produktkod. 15899991 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Inkluderar:
GENESYS 40 Spec+EU strömkabel
GENESYS 50 Spec+EU strömkabel
Spektral bandbredd:
2 nm
5 nm
Våglängdsområde:
190 till 1100 nm
325 till 1100 nm
Garanti:
2 år med std + 1 år ext vid registrering
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Spektral bandbredd Våglängdsområde Garanti unitSize
15899991 GENESYS 50 Spec+EU strömkabel 2 nm 190 till 1100 nm 2 år med std + 1 år ext vid registrering Varje
15879991 GENESYS 40 Spec+EU strömkabel 5 nm 325 till 1100 nm 2 år med std + 1 år ext vid registrering Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15899991 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840298300
Missa inte alla våra erbjudanden
Använd kampanjkoden 27937
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För undervisningslabb eller kvalitetskontrollexperter som kräver robusthet, användarvänlighet och programvarukapacitet inom UV-Vis-spektrofotometri.
Utför rutinmätningar för kvalitetskontroll eller undervisning i kemiklassrummet med robust Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Visible och GENESYS 40 Vis spektrofotometrar. Dessa instrument erbjuds i en encellskonfiguration och är utformade med en sluttande yta för att ta bort spill och ett tvättbart provtagningsfack för enkel rengöring. Ett 7-tums pekskärmsgränssnitt, lokal kontrollprogramvara (ingen PC behövs) och valfritt Wi-Fi-nätverk gör GENESYS 50 UV-Vis- eller GENESYS 40 Vis-spektrofotometer till det idealiska valet för dagliga provtagningsändamål.
GENESYS 50 är en UV-Vis-spektrofotometer med dubbla strålar i en encellskonfiguration som uppfyller alla specifikationer för kritiska kvalitetskontrolltillämpningar och exakta kemiska mätningar. GENESYS 40 Dual Beam Vis-spektrofotometer är en version för synligt spektralområde i denna instrumentklass. Båda har en dataupplösning från 0,2 nm till 5 nm.
Funktioner:
  • 7-tums högupplöst pekskärmsgränssnitt
  • Lokal kontroll för hastighet och tillförlitlighet
  • Nätverkskapacitet (Wi-Fi-adapter tillgänglig)
    Stort provfack med framtill
Utformad för:
  • Kemilabb
  • Rutinmätningar
  • Måttliga genomströmningskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Baslinjeplanhet ±0,002 A
Fack Tillgänglig uppifrån, framifrån eller från sidan
Kan rymma celler upp till 100 mm celler
Tillgängligt tillbehör för provrör upp till 25 mm diameter och 150 mm höjd
Avtagbart, tvättbart foder för provfacket med magnetisk placering och fixering
Anslutningar Single USB-A
Duplex USB-A
Exportera data till nätverk eller PC via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tillgänglig
Skriv ut via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter tillgänglig
Detektortyp Dubbla kiselfotodioder
Visa 7 tum High Definition färgpekskärm, fast, 800 x 1280 pixlar
Mått (L x B x H) 35.5 x 38.5 x 19.5 cm
Spektral bandbredd 2 nm
Våglängdsområde 190 till 1100 nm
Drift (Vid 500 nm efter 1 timmes uppvärmning)< 0,0005 A/tim.
Elektriska krav Extern AC till DC-omvandlare. Spänning och frekvens (Hz) väljs automatiskt, 100/240 V, 50/60 Hz
För användning med (applikation) Provkoncentration
Inkluderar GENESYS 50 Spec+EU strömkabel
Knappsats Pekskärm
Lampans livslängd > Vanligtvis 5 år, garanterat 3 år
Buller (RMS vid 500 nm 60 mätningar i följd)
≤ 0,00020A vid 0A vid 260 och 500 nm
≤ 0,00030A vid 1A vid 260 och 500 nm
≤ 0,00040A vid 2A vid 260 och 500 nm
Optisk design Dubbla strålar
Fotometrisk noggrannhet ±0,002 A vid 0,5 A,± 0,004 A vid 1,0 A,± 0,008 A vid 2,0 A
Fotometrisk display -3A till +5A
Fotometriskt område -2A till +3,5A
Fotometrisk repeterbarhet ±0,001 A vid 1 A uppmätt vid 1,0 A vid 546 nm
Skrivare ingår Snap-on-skrivare tillgänglig
Skanningshastighet Långsam, medium och snabb - upp till 1600 nm/min.
Stray Light < 1,0 %T 198 nm (KCl),< 0,05%T vid 220 nm (NaI),< 0,03%T vid 340 nm ( NaNO2 )
Garanti 2 år med std + 1 år ext vid registrering
Våglängdsnoggrannhet ±0,5 nm
Våglängdsdataintervall 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Våglängds repeterbarhet < ±0,2 nm
Vikt (metrisk) 7.5 kg