Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS™ 40/50 Vis/UV-Vis-spektrofotometrar
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Utför rutinmätningar för kvalitetskontroll eller undervisning i kemiklassrummet med robust Thermo Scientific™ GENESYS™ 50 UV-Visible och GENESYS 40 Vis spektrofotometrar. Dessa instrument erbjuds i en encellskonfiguration och är utformade med en sluttande yta för att ta bort spill och ett tvättbart provtagningsfack för enkel rengöring. Ett 7-tums pekskärmsgränssnitt, lokal kontrollprogramvara (ingen PC behövs) och valfritt Wi-Fi-nätverk gör GENESYS 50 UV-Vis- eller GENESYS 40 Vis-spektrofotometer till det idealiska valet för dagliga provtagningsändamål.
GENESYS 50 är en UV-Vis-spektrofotometer med dubbla strålar i en encellskonfiguration som uppfyller alla specifikationer för kritiska kvalitetskontrolltillämpningar och exakta kemiska mätningar. GENESYS 40 Dual Beam Vis-spektrofotometer är en version för synligt spektralområde i denna instrumentklass. Båda har en dataupplösning från 0,2 nm till 5 nm.
Funktioner:
- 7-tums högupplöst pekskärmsgränssnitt
- Lokal kontroll för hastighet och tillförlitlighet
- Nätverkskapacitet (Wi-Fi-adapter tillgänglig)
Stort provfack med framtill
Utformad för:
- Kemilabb
- Rutinmätningar
- Måttliga genomströmningskrav
Specifica
Specifica
| Baslinjeplanhet | ±0,005 A |
| Fack | Tillgänglig uppifrån, framifrån eller från sidan Kan rymma celler upp till 100 mm celler Tillgängligt tillbehör för provrör upp till 25 mm diameter och 150 mm höjd Avtagbart, tvättbart foder för provfacket med magnetisk placering och fixering |
| Anslutningar | Single USB-A Duplex USB-A Exportera data till nätverk eller PC via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter, tillgänglig Skriv ut via USB, Ethernet eller Wi-Fi USB-adapter tillgänglig |
| Detektortyp | Dubbla kiselfotodioder |
| Visa | 7 tum High Definition färgpekskärm, fast, 800 x 1280 pixlar |
| Mått (L x B x H) | 35.5 x 38.5 x 19.5 cm |
| Ljuskälla | Volfram halogen |
| Spektral bandbredd | 5 nm |
| Våglängdsområde | 325 till 1100 nm |
| Drift | (Vid 500 nm efter 1 timmes uppvärmning) <0,0010 A/tim. |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.