Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberoptiska prober för GENESYS™
Produktkod. 15896095 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
GENESYS G5
GENESYS G5 och Evolution Pro
GENESYS G5, Evolution One Plus, och Evolution Pro spektrofometrar
Typ:
Fiberoptisk dipprob, 10 mm
Fiberoptisk koppling
Fiberoptiskt doppsondsystem
Tips för dipprob, 10 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Typ Förpackningsstorlek
15896095 GENESYS G5 Fiberoptiskt doppsondsystem Varje
15841148 GENESYS G5 och Evolution Pro Fiberoptisk dipprob, 10 mm Varje
15806105 GENESYS G5 Fiberoptisk koppling Varje
15861148 GENESYS G5, Evolution One Plus, och Evolution Pro spektrofometrar Tips för dipprob, 10 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15896095 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840305700
Beräknad leverans: 14-12-2026
Doppa, knacka och mät - eliminera vätskeöverföring och kyvetter från ditt arbetsflöde.
Ta vara på varje prov. Tillbehör till Thermo Scientific™ GENESYS™ UV-Vis-spektrofotometrar är utformade för att göra det möjligt för dig att arbeta smartare, inte hårdare. Vi erbjuder ett brett utbud av alternativ för att möta dina måttbehov. Den kabelfria, snäppbara designen möjliggör enkel byte av tillbehör.
Bevara provets integritet samtidigt som du minimerar överföring av prov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Diameter (metrisk) 6 mm
Typ Fiberoptiskt doppsondsystem
För användning med (utrustning) GENESYS G5