Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS G5 Vis och UV-Vis spektrofotometerprogramvara
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ GENESYS™ G5 Spectrophotometer Software levererar en flexibel, arbetsflödesdriven upplevelse som anpassar sig efter ditt laboratoriums behov, från rutinmätningar till avancerade och reglerade miljöer. Med intuitiv styrning ombord, valfri PC-baserad mjukvara och applikationsspecifika tillägg kan användare effektivisera analyser och minska installationstiden samtidigt som de får konsekventa resultat. Dataintegritetsfunktioner som användarhantering, revisionsspår och elektroniska signaturer finns tillgängliga ombord eller via PC stödjer efterlevnad samtidigt som effektiviteten bibehålls över föränderliga arbetsflöden.
GENESYS G5-programvaran är utformad för att förenkla spektrofotometriska arbetsflöden samtidigt som den ger flexibilitet att expandera när ditt laboratorium växer. Från intuitiv omborddrift till avancerad PC-styrning och branschspecifika applikationspaket stödjer plattformen allt från rutinmässiga mätningar till starkt reglerade miljöer.
Byggd för omedelbar produktivitet
Den inbyggda mjukvaran har ett modernt pekskärmsgränssnitt som gör det möjligt för användare att snabbt påbörja mätningar med minimal träning. Kärnaspektrofotometriska funktioner—, inklusive absorptionsmätningar, kvantitativ analys, kinetik, skanning och OD600—, integreras i guidade arbetsflöden som förenklar driften. Metoder kan skapas, sparas och återanvändas, vilket skapar konsekvens mellan användare och experiment.
- Intuitivt pekskärmsgränssnitt för snabb adoption
- Centraliserad åtkomst till applikationer och tillägg
- Anpassningsbara, återanvändbara arbetsflöden för att förbättra konsekvensen
- Minimal utbildning krävs för rutinmässig drift
Möjliggör utökad PC-kontroll och avancerad analys
Valfri PC-mjukvara utökar instrumentens kapacitet bortom det inbyggda gränssnittet, vilket möjliggör mer avancerade arbetsflöden och förbättrad datahantering. Detta gör det möjligt för laboratorier att anpassa sin uppsättning baserat på komplexitet, genomströmning och rapporteringsbehov.
- Avancerade tillämpningar inklusive kinetik och kvantifiering
- Förbättrade rapporterings- och databehandlingsmöjligheter
- Flexibel styrning för multi-användar- eller högkapacitetslaboratorier
Alternativ för applikationsfokuserade mjukvarumoduler
GENESYS G5-programvara kan utökas med riktade applikationspaket som förenklar komplexa arbetsflöden genom förkonfigurerade metoder och guidad analys. Dessa moduler minskar installationstiden och förbättrar reproducerbarheten över olika branscher.
- BeerCraft™ Mjukvara – standardiserar bryggeriernas QC-arbetsflöden med inbyggda ASBC-metoder för färg, bitterhet och konsekvens
- Vattenanalysprogramvara – Erbjuder förkonfigurerade metoder anpassade till miljötestningsarbetsflöden och testkit samt möjlighet att designa anpassade metoder
- Färgberäkningsprogramvara – tillhandahåller L*a*b, * L*C*h och andra färgmetriker för snabb, repeterbar färganalys
Byggd för flexibel datahantering och uppkoppling
GENESYS Mjukvaran stödjer effektiv datahantering över fristående och anslutna miljöer. Användare kan lagra, exportera och dela data via flera vägar, vilket säkerställer tillgänglighet och spårbarhet.
- Spara och exportera data via USB, nätverk, eller Wi-Fi
- Utnyttja centraliserad lagring för metoder, resultat och rapporter
- Molnintegration
- Integrera analyser i befintliga labbdataflöden
Designad för reglerade miljöer
Valfria inbyggda efterlevnadsverktyg hjälper laboratorier att upprätthålla dataintegritet och uppfylla regulatoriska krav när behoven utvecklas. Dessa funktioner är särskilt värdefulla inom QA/QC och reglerade branscher.
- Användarroller och behörigheter för att kontrollera åtkomst
- Revisionsspår för spårbarhet av åtgärder och förändringar
- Elektroniska signaturer för säker datagodkännande
- Stöder efterlevnad av 21 CFR Del 11
Designad för att växa med ditt labb
Med modulära alternativ GENESYS gör G5-programvaran det möjligt för labb att börja med väsentlig funktionalitet och utökas över tid. Detta skalbara tillvägagångssätt skyddar investeringar samtidigt som det möjliggör anpassning till nya applikationer, arbetsflöden och regulatoriska krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | BeerCraft Programvara |
| För användning med (utrustning) | GENESYS G5 Vis- och UV-Vis-spektrofotometrar |
| Inkluderar | Inbyggda ASBC-metoder för färg, bitterhet och konsistens |