Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS G5 Vis- och UV-Vis-spektrofotometrar
Produktkod. 32035854 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Detektortyp:
Dubbla kiselfotodioder
Kiselfotodiod
Ljuskälla:
Volfram halogen
Xenonblixt
Inkluderar:
8-positions cellväxlare, spectrophotmeter
Endast spektrofotometer
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Detektortyp Ljuskälla Inkluderar
32035854 Kiselfotodiod Volfram halogen Endast spektrofotometer
32035853 Dubbla kiselfotodioder Xenonblixt Endast spektrofotometer
32035856 Dubbla kiselfotodioder Xenonblixt 8-positions cellväxlare, spectrophotmeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 32035854 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 840411100
Spara på tillförlitlig UV-Vis-prestanda
Använd kampanjkoden 27977
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Flexibla Vis- och UV-Vis-spektrofotometrar designade för att leverera snabba, reproducerbara resultat med intuitiva arbetsflöden och skalbar prestanda för moderna laboratorier.
G5 Vis- och UV-Vis-spektrofotometrarna Thermo Scientific™ GENESYS™ levererar pålitliga, högkvalitativa analytiska resultat med en intuitiv användarupplevelse utformad för moderna laboratorier. Från rutinmässiga QA/QC-mätningar till avancerade analytiska arbetsflöden erbjuder G5-familjen GENESYS flexibiliteten att matcha dina applikationsbehov. Med ett strömlinjeformat pekskärmsgränssnitt, anpassningsbara metoder och utbyggbara mjukvarualternativ kan användare snabbt generera reproducerbar data med minimal träning, vilket gör det idealiskt för studenter eller tekniker. Skalbar prestanda över Vis-, UV-Vis- och UV-Vis Pro-modeller innebär att du kan välja rätt system för idag samtidigt som du behåller möjligheten att växa i takt med att dina arbetsflöden utvecklas.
Thermo Scientific™ GENESYS™ G5-familjen av spektrofotometrar är utformad för att förenkla experimentell analys samtidigt som den levererar den prestanda och flexibilitet som krävs inom en rad olika branscher. Oavsett om det gäller rutinmätningar eller mer avancerade analytiska arbetsflöden GENESYS möjliggör G5-systemen snabb installation, konsekventa resultat och effektiv datahantering.
Nyckelfunktioner och fördelar
Omedelbar produktivitet med intuitiv drift
Ett modernt pekskärmsgränssnitt och guidade arbetsflöden gör det möjligt för användare att snabbt påbörja mätningar med minimal träning. Inbyggda metoder och anpassningsbara arbetsflöden hjälper till att säkerställa konsekvens mellan operatörerna och minskar installationstiden.
Skalbar prestanda över tre modeller
GENESYS G5-familjen inkluderar Vis-, UV-Vis- och UV-Vis Pro-konfigurationer, vilket gör det möjligt för laboratorier att anpassa prestanda till applikationsbehov, från rutinmässiga synliga mätningar till högprecisionsanalys av UV.
Flexibla arbetsflöden med utbyggbar mjukvara
Valfria applikationspaket stödjer vattenanalys, livsvetenskapliga undersökningar samt testning av livsmedel och drycker med förkonfigurerade metoder och guidade arbetsflöden. Dessa verktyg minskar manuella beräkningar och förbättrar reproducerbarheten.
Avancerad datahantering och anslutning
Enkelt att fånga, lagra och exportera data via USB, nätverk eller valfri PC-programvara. Integration med LIMS, molnsystem och nätverksmiljöer gör datahanteringen i hela labbet sömlös.
Mångsidigt tillbehörsstöd för utökade funktioner
Stöd för tillbehör som cellväxlare, Peltier-temperaturkontroll, sippers och fiberoptiska prober möjliggör automatisering och anpassning till specialiserade arbetsflöden, vilket ökar genomströmning och konsekvens.
Tillförlitlig prestanda
Byggda på decennier av spektroskopiexpertis GENESYS levererar G5-instrument pålitlig optisk prestanda, med lågt brus och stark fotometrisk noggrannhet för att ge pålitliga resultat över olika tillämpningar.
Designad för reglerade miljöer
Användaråtkomstkontroller, granskningsspår och elektroniska signaturer stödjer efterlevnad av krav på dataintegritet såsom 21 CFR Part 11, vilket hjälper laboratorier att upprätthålla säkra och spårbara arbetsflöden när SciVault2 aktiveras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Noggrannhet ±2 nm
Anslutningar PC (valfri programvara tillgänglig), USB-A, USB-C, USB-B (för PC-kontroll), RJ-45, LIMS, moln, Bluetooth och Wi-Fi (via tilläggsdongel)
Detektortyp Kiselfotodiod
Visa 7 tum High Definition färgpekskärm, lutbar, 800 x 1280 pixlar
Mått (L x B x H) 376 x 347 x 218 mm
Språk Engelska, Kinesiska, franska, tyska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Spanska, Thai
Ljuskälla Volfram halogen
Produktlinje GENESYS G5
Spektral bandbredd 5 nm
Spänning 240 V
Våglängdsområde 325 till 1100 nm
Val av våglängd Diffraktionsgitter
Inkluderar Endast spektrofotometer
Optisk design Enkel stråle
Repeterbarhet <1.0 nm
Upplösning 0.2 nm, 0.5 nm, 1 nm, 2 nm, 5 nm
Garanti 2 år
Vikt (metrisk) 8.1 kg
Tillbehör Rymmer flera alternativ, inklusive 8-positions cellväxlare, 4-positioners cellväxlare (long path-celler), Peltier termostaterad cellhållare, Sipper-tillbehör, snap-on-skrivare