Läs mer
Thermo Scientific™ GENESYS G5 Vis- och UV-Vis-spektrofotometrar
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
G5 Vis- och UV-Vis-spektrofotometrarna Thermo Scientific™ GENESYS™ levererar pålitliga, högkvalitativa analytiska resultat med en intuitiv användarupplevelse utformad för moderna laboratorier. Från rutinmässiga QA/QC-mätningar till avancerade analytiska arbetsflöden erbjuder G5-familjen GENESYS flexibiliteten att matcha dina applikationsbehov. Med ett strömlinjeformat pekskärmsgränssnitt, anpassningsbara metoder och utbyggbara mjukvarualternativ kan användare snabbt generera reproducerbar data med minimal träning, vilket gör det idealiskt för studenter eller tekniker. Skalbar prestanda över Vis-, UV-Vis- och UV-Vis Pro-modeller innebär att du kan välja rätt system för idag samtidigt som du behåller möjligheten att växa i takt med att dina arbetsflöden utvecklas.
Thermo Scientific™ GENESYS™ G5-familjen av spektrofotometrar är utformad för att förenkla experimentell analys samtidigt som den levererar den prestanda och flexibilitet som krävs inom en rad olika branscher. Oavsett om det gäller rutinmätningar eller mer avancerade analytiska arbetsflöden GENESYS möjliggör G5-systemen snabb installation, konsekventa resultat och effektiv datahantering.
Nyckelfunktioner och fördelar
Omedelbar produktivitet med intuitiv drift
Ett modernt pekskärmsgränssnitt och guidade arbetsflöden gör det möjligt för användare att snabbt påbörja mätningar med minimal träning. Inbyggda metoder och anpassningsbara arbetsflöden hjälper till att säkerställa konsekvens mellan operatörerna och minskar installationstiden.
Skalbar prestanda över tre modeller
GENESYS G5-familjen inkluderar Vis-, UV-Vis- och UV-Vis Pro-konfigurationer, vilket gör det möjligt för laboratorier att anpassa prestanda till applikationsbehov, från rutinmässiga synliga mätningar till högprecisionsanalys av UV.
Flexibla arbetsflöden med utbyggbar mjukvara
Valfria applikationspaket stödjer vattenanalys, livsvetenskapliga undersökningar samt testning av livsmedel och drycker med förkonfigurerade metoder och guidade arbetsflöden. Dessa verktyg minskar manuella beräkningar och förbättrar reproducerbarheten.
Avancerad datahantering och anslutning
Enkelt att fånga, lagra och exportera data via USB, nätverk eller valfri PC-programvara. Integration med LIMS, molnsystem och nätverksmiljöer gör datahanteringen i hela labbet sömlös.
Mångsidigt tillbehörsstöd för utökade funktioner
Stöd för tillbehör som cellväxlare, Peltier-temperaturkontroll, sippers och fiberoptiska prober möjliggör automatisering och anpassning till specialiserade arbetsflöden, vilket ökar genomströmning och konsekvens.
Tillförlitlig prestanda
Byggda på decennier av spektroskopiexpertis GENESYS levererar G5-instrument pålitlig optisk prestanda, med lågt brus och stark fotometrisk noggrannhet för att ge pålitliga resultat över olika tillämpningar.
Designad för reglerade miljöer
Användaråtkomstkontroller, granskningsspår och elektroniska signaturer stödjer efterlevnad av krav på dataintegritet såsom 21 CFR Part 11, vilket hjälper laboratorier att upprätthålla säkra och spårbara arbetsflöden när SciVault2 aktiveras.
Specifikationer
Specifikationer
| Noggrannhet | ±0,5 nm |
| Anslutningar | PC (valfri programvara tillgänglig), USB-A, USB-C, USB-B (för PC-kontroll), RJ-45, LIMS, moln, Bluetooth och Wi-Fi (via tilläggsdongel) |
| Detektortyp | Dubbla kiselfotodioder |
| Visa | 7 tum High Definition färgpekskärm, lutbar, 800 x 1280 pixlar |
| Mått (L x B x H) | 376 x 347 x 218 mm |
| Språk | Kinesiska, Engelska, tyska, franska, Italienska, Japanska, Koreanska, Polska, Spanska, Thai |
| Ljuskälla | Xenonblixt |
| Produktlinje | GENESYS G5 |
| Spektral bandbredd | 2 nm |
| Spänning | 240 V |
| Visa mer |