Läs mer
Applied Biosystems™ Genetic Analyzer Sample Tubes, 0.5 mL
Produktkod. 15829726 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Kvantitet:
500 rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15829726 500 rör Varje
1 options
Produktkod. 15829726 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 401957
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
500 Tubes
These are sample tubes for use in the 48-sample tray of the 310 Genetic Analyzer.
These are sample tubes for use in the 48-sample tray of the 310 Genetic Analyzer.
Use with: 1.0 mL Glass Syringe, 310 Genetic Analyzer Capillary (47 cm, 36 cm wtr), 310 Running Buffer (10X), BigDye™ Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit, GeneScan™ 500 ROX™ Size Standard, Hi-Di™ Formamide, MicroAmp™ Reaction Tube with Cap (0.2 ml), POP-4™ Polymer for the 310 Genetic Analyzer, POP-6™ Polymer for the 310 Genetic Analyzer, Septa for 0.5 ml Sample Tubes
For Research Use Only. Not intended for human or animal therapeutic or diagnostic use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Each package contains 500 tubes.
För användning med (utrustning) 310 Genetic Analyzer
För användning med (applikation) Sequencing
Produkttyp Genetic Analyzer Sample Tube
Kvantitet 500 rör
Frakt skick Room Temperature
For research use only