Läs mer
Geneticin Disulfatsalt, TRC
Produktkod. 17974515
Change view
Kvantitet:
100 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17974515 100 mg
17921855 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17974515 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG360580100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 108321-42-2
Molekylformel C20 H40 N4 O10 . 2 H2 O4 S
Molekylvikt (g/mol) 692.71
Synonym O-2-Amino-2,7-dideoxy-D-glycero-α-D-gluco-heptopyranosyl-(1→4)-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-β-L-arabinopyranosyl-(1→6)]-2-deoxy-D-streptamine Sulfate (1:2), Antibiotic G 418 Sulfate, G 418 Sulfate
IUPAC-namn (2S,3S,4S,5S)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-amino-4,5-dihydroxy-6-(1-hydroxyetyl)oxan-2-yl]oxy-2-hydroxycyklohexyl]oxy-5-metyl-4-(metylamino)oxan-3,5-diol; Svavelsyra
LEDER CN[C@H]1[C@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](C(C)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3N)[C@@H]2O)OC[C@@]1(C)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geneticin Disulfate Salt
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H40N4O10.2H2O4S/c1-6(25)14-11(27)10(26)9(23)18(32-14)33-15-7(21)4-8(22)16(12(15)28)34-19-13(29)17(24-3)20(2,30)5-31-19;2*1-5(2,3)4/h6-19,24-30H,4-5,21-23H2,1-3H3;2*(H2,1,2,3,4)/t6?,7-,8+,9+,10+,11-,12-,13-,14+,15+,16-,17-,18+,19-,20+;;/m0../s1
Formel vikt 692.2092