Läs mer
Gibco™ Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418-sulfat), pulver
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Beskrivning
Geneticin™ Selektionsantibiotikum (G418 Sulfate) produceras av bakterien Micromonospora rhodorangea och verkar genom att binda ribosomen, vilket hämmar proteinsyntesen i både prokaryota och eukaryota celler. Motstånd mot Geneticin™ Selektionsantibiotikum (G418 Sulfate) tilldelas av E. coli APH(3)’ )– I och APH(3’ )– II- resistensgener.
Gibco™ Geneticin™ Selektionsantibiotikum (G418 Sulfate) används som selektionsantibiotikum i koncentrationsintervallet 100 200 g/ml –μför bakterier, eller 200 500 g/ml –μför de flesta däggdjursceller. Denna produkt levereras som ett pulver och bör göras till en stamlösning på 10 50 –mg/ml i vatten.
Andra val och mer information Vi erbjuder ett brett utbud av antibiotika
och antimykotika i både pulver- och flytande format.
Se hela listan eller hitta produkter för:
Kontamineringskontroll
Eukaryotisk och bakteriell selektion
Se rekommendationer för arbetskoncentrationer för selektionsantibiotika .
Lär dig mer om användningen av antibiotika och antimykotika i cellodling, och granska riktlinjer för dekontaminering av kulturer .
Dual-Site cGMP tillverkning och kvalitetsstandard
Gibco™ Geneticin™ Selection Antibiotic (G418 Sulfate) tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi pulver Gibco™ Geneticin™ Selection Antibiotic (G418 Sulfate)-produkter tillverkade i vår anläggning i New York (kat.nr. 11811098, 11811031 och 11811023). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Gibco™ Geneticin™ Selektionsantibiotikum (G418 Sulfate) används som selektionsantibiotikum i koncentrationsintervallet 100 200 g/ml –μför bakterier, eller 200 500 g/ml –μför de flesta däggdjursceller. Denna produkt levereras som ett pulver och bör göras till en stamlösning på 10 50 –mg/ml i vatten.
Andra val och mer information Vi erbjuder ett brett utbud av antibiotika
och antimykotika i både pulver- och flytande format.
Se hela listan eller hitta produkter för:
Se rekommendationer för arbetskoncentrationer för selektionsantibiotika .
Lär dig mer om användningen av antibiotika och antimykotika i cellodling, och granska riktlinjer för dekontaminering av kulturer .
Dual-Site cGMP tillverkning och kvalitetsstandard
Gibco™ Geneticin™ Selection Antibiotic (G418 Sulfate) tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi pulver Gibco™ Geneticin™ Selection Antibiotic (G418 Sulfate)-produkter tillverkade i vår anläggning i New York (kat.nr. 11811098, 11811031 och 11811023). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485, cGMP, FDA |
| Innehåll och lagring | 15 till 30 °C |
| Beskrivning | Geneticin™ Selektivt antibiotikum (G418-sulfat), 10 g, 15 °till 30 C Förvaringstemperatur, Antibiotikum (selektivt), Geneticin™ (G-418) medel, antibiotikum (selektiv) reagenstyp, 24 månaders hållbarhet, rumstemperatur/omgivning |
| Form | Pulver |
| Produkttyp | Antibiotika |
| För användning med (applikation) | Insektscellkultur, däggdjurscellodling, transfektion, transformation, eukaryot selektion/generering av stabil cellinje |
| Kvantitet | 10 g |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate), Powder
- Fara
- Luftvägssensibilisering Kategorija 1
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P272-Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P284-¢Vid otillräcklig ventilation!, använd andningsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
- P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- P362+P364-Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alp ha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw. 4)-O-[3-de