Läs mer
Genevac™ miVac™ Solid aluminium JetRotors™
Produktkod. 10487023
Produktkod. 10487023 Leverantör Genevac Leverantörsnummer QRC15CCT072
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Solid aluminium-centrifugalrotor för användning med MiVac DNA-system
Sortimentet av centrifugalkoncentratorer kan avlägsna vatten och organiska lösningsmedel från prover i många format. miVac använder svängrotorer för mikroplattor och skivrotorer för rör och vialer. Välj mellan vakuumpumpar för medelhögt eller högt vakuum och ett särskilt DNA-system med inbyggd pump. Systemet är enkelt att använda och låter dig koncentrera prover säkert eller torka dem helt. Tid och temperatur avläses lätt på den stora, tydliga displayen. Parametrarna ställs enkelt in med vredet för inställning och val. Inbyggda speciallägen för vatten och alkoholer optimerar koncentreringstiden. Tack vare dessa funktioner, den högkapacitativa vakuumpumpen och de unika rotorerna av massiv aluminium går koncentreringen snabbare än med andra system i samma klass. Det stora rotorutbudet gör miVac-förångare lämpliga för många uppgifter, till exempel torkning och koncentrering i mikrocentrifugrör, koniska centrifugrör och andra plaströr, glasvialer och mikroplattor med grunda eller djupa brunnar. Den enkla och robusta konstruktionen ger tillförlitlig drift under många år även vid intensiv användning i undervisningslaboratorier eller laboratorier med många användare. Tack vare intuitiva reglage kan även oerfarna användare nå goda resultat direkt med de flesta prover, samtidigt som vana användare kan göra mer avancerade inställningar. miVac-koncentratorer är mycket tystgående och tester med vatten visar att de är snabbare än jämförbara instrument. Prestandan kan förbättras ytterligare med den kylda kondensorn miVac SpeedTrap.
  • Välj koncentrator efter arbetsbelastning
  • Hanterar många lösningsmedel och provvolymer
  • Enkelt gränssnitt med optimerade program för vatten, alkoholer & andra lösningsmedel
  • Exakt temperaturreglering skyddar värdefulla prover
  • Kompakt konstruktion
  • Kraftfull kylfälla som når -50 °C och rymmer 1L
  • Stort urval av unika JetRotors™ i massiv aluminium
MiVac DNA-system
Det integrerade miVac DNA-systemet är en centrifugalkoncentrator för att avlägsna vatten och organiska lösningsmedel från olika provformat, särskilt utvecklad för nukleinsyror. Levereras med inbyggd högpresterande vakuumpump, koncentreringskammare och fastvinkelrotor i aluminium för 1.5mL mikrocentrifugrör. miVac DNA passar för enklare organiska lösningsmedel, såsom metanol och etanol, med kokpunkter upp till 100 °C, samt vatten vid få prover. Bland tillgängliga rotorer finns en variant för mikrotiterplattor. För fler lösningsmedel och/eller provformat, välj miVac Duo eller Quattro med miVac SpeedTrap och pump.
miVac Duo- och Quattro-koncentratorer
miVac Duo är utformad för en mikroplatthållare med två svängpositioner eller skivrotorer för rör och vialer. miVac Quattro är större och har en rymligare kammare som rymmer en svängrotor med fyra positioner samt skivrotorer med betydligt högre kapacitet. I båda svängrotorerna kan varje position för mikroplattor med grunda brunnar ta flera plattor med staplingshållare. Båda koncentratorerna har ett lättanvänt gränssnitt för inställning och övervakning av tid, temperatur och metod.
Vakuumpumpar för miVac Duo och Quattro
Tre pumpar finns att välja mellan efter tillämpning. miVac Duo-pumpen är en tyst, kompakt membranpump med två pumphuvuden som avlägsnar de flesta lösningsmedel med kokpunkt under 130 °C, däribland vatten, metanol, etanol och blandningar av dessa. För mer krävande användning med lösningsmedel som kokar vid upp till 165 °C rekommenderas miVac Quattro-pumpen. Denna membranpump med fyra huvuden når tryck på <2mbar, vilket krävs för effektiv torkning av lösningsmedel med medelhög kokpunkt. Båda pumparna har höljen som passar övriga miVac-delar och styrs automatiskt av förångningskammaren. En vakuumpump av scrolltyp finns också för högkokande lösningsmedel. Kontakta din lokala säljrepresentant för rätt pumpkonfiguration till din användning.
miVac SpeedTrap
miVac SpeedTrap är en ny, kraftfull kylfälla som kondenserar lösningsmedelsångor. Kylfällor kan avsevärt förbättra vakuumkoncentrering. När ånga kondenseras till vätska minskar volymen kraftigt, vilket hjälper till att skapa vakuum och påskyndar koncentreringen betydligt. miVac SpeedTrap fungerar på ett unikt sätt: kalla kondensorslingor hänger direkt i ångflödet så att ångan kondenserar på slingorna och rinner ned i uppsamlingskärlet utan att frysa, även med vatten. Metoden är mycket effektiv och ger mer än dubbla kondenseringskapaciteten jämfört med liknande system. Användaren ser snabbt lösningsmedlen i fällan, som enkelt töms utan avfrostning. Uppsamlingskärlet lossas med ett kvarts varv så att lösningsmedlen kan omhändertas säkert.
Paket
miVac-anslutningssatsen innehåller allt som behövs för att sammanfoga separata enheter i miVac-serien till ett integrerat system: vakuumslang, slangavskärare, uppsamlingskärl och anslutningskabel till pumpen. Det finns också färdiga systempaket med koncentrator, pump, kylfälla och anslutningssats.
JetRotors
miVac är de enda koncentratorerna i sin klass som levereras med rotorer av massiv aluminium. Serien ‘JetRotors’ ger mycket hög koncentreringsprestanda jämfört med rotorer av plast eller med öppen konstruktion. Hastighetsökningen jämfört med polypropenrotorer är 40% till 200%, beroende på provformat. Det är en stor fördel vid svårförångade lösningsmedel som vatten. Precisionsrotorerna av massiv aluminium leder effektivt den värmeenergi som krävs för koncentreringen till proverna. I öppna rotorer eller plastrotorer isoleras proverna i stället av plasten och/eller vakuumet i kammaren. Rotorer finns för vanliga rör, vialer, centrifugrör och mikrocentrifugrör. Även specialanpassade rotorer kan beställas för att få bästa möjliga nytta av systemet.
Tryckregulator
miVac-tryckregulatorn kan läggas till alla modulära miVac-system eller paket och ger full kontroll över drifttrycket. Ett läge för gradvis vakuumökning låter koncentreringen börja försiktigt och motverkar stötkokning och stänk när lösningsmedelsblandningar förångas. För användare som inte vet vilket tryck som passar finns ett automatiskt läge. Korrekt tryckreglering tillsammans med miVac SpeedTrap påskyndar koncentreringen och gör att fler lösningsmedel fångas upp i SpeedTrap, vilket minskar utsläppen av flyktiga lösningsmedel.
Ångfällor
En tvättflaska för ånga med neutraliserande syra- eller ammoniaklösning finns för arbete med dessa kemikalier. Lösningarna ändrar färg när de är förbrukade och behöver bytas. Fällorna monteras efter pumpen, innan ångan släpps ut i luften eller till utsugssystemet. Modulärt koncentratorsystem med koncentrator, pump och kylfälla