Läs mer
MiVac Quattro Vakuumpump
Produktkod. 10597833
:
MiVac Quattro Vakuumpump; Produkttyp: Quattro Pump
Produktkod. 10597833
Brand: Genevac QUP23050B00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
MiVac Quattro oljefri vakuumpump ger utmärkta resultat. Den tysta och kompakta membranpumpen med två huvuden tar bort upp till 38 L/min. lösningsmedelsånga och är lämplig för att avlägsna lösningsmedel som kokar under 130 °C, inklusive vatten, metanol, etanol och deras blandningar.
Specifikationer
Typ Quattro Pump
Längd (metrisk) 210 mm
Höjd (metrisk) 300 mm
Spänning 230 V