Läs mer
Genevac™ Rotor
Beskrivning
Centrifugalkoncentratorer kan avlägsna vatten och organiska lösningsmedel från prover i olika format.
De kan utrustas med svängrotor för mikroplattor och skivrotorer för rör och vialer. Välj mellan vakuumpumpar med medelhögt eller högt vakuum samt ett särskilt DNA-system med inbyggd pump. Enkla att använda och möjliggör säker koncentrering av prover eller fullständig torkning. Tid och temperatur övervakas på den stora, tydliga displayen. Parametrarna ställs in med ett vridreglage för val och inställning. Inbyggda speciallägen för vatten och alkoholer optimerar koncentreringstiden och förbättrar prestandan. miVac-systemet reglerar värmen och skyddar därmed värdefulla prover. Tack vare det stora urvalet av rotorer lämpar sig miVac-indunstare för många uppgifter, bland annat torkning och koncentrering i mikrocentrifugrör, koniska centrifugrör och andra plaströr, glasvialer samt mikroplattor med grunda eller djupa brunnar. Den enkla och robusta konstruktionen ger många års tillförlitlig drift även vid intensiv användning, exempelvis på utbildningslaboratorier eller laboratorier med många användare. De intuitiva reglagen låter oerfarna användare få utmärkta resultat direkt med de flesta prover, samtidigt som erfarna användare kan göra mer avancerade programmeringar. miVac-koncentratorer arbetar mycket tyst, och typiska resultat med vatten visar att miVac-system är snabbare än jämförbara maskiner. Prestandan kan förbättras ytterligare med den kylda kondensorn miVac SpeedTrap.
MiVac DNA-system
Det integrerade miVac DNA-systemet är en centrifugalkoncentrator som avlägsnar vatten och organiska lösningsmedel från olika provformat och är särskilt utformad för arbete med nukleinsyror. Systemet levereras med inbyggd högpresterande vakuumpump, koncentreringskammare och en fastvinkelrotor i aluminium för 1,5 ml mikrocentrifugrör. miVac DNA lämpar sig för enkla organiska lösningsmedel, exempelvis metanol och etanol, med kokpunkter upp till 100 °C samt vatten vid små provantal. Flera rotorer finns att välja mellan, inklusive ett alternativ för mikrotiterplattor. För ett bredare urval av lösningsmedel och/eller fler provformat väljs miVac Duo- eller Quattro-koncentrator med miVac SpeedTrap och pump.
miVac Duo- och Quattro-koncentratorer
miVac Duo-systemet är konstruerat för en svängande mikroplatthållare med två positioner eller skivrotorer för rör och vialer. miVac Quattro är ett större system med rymligare kammare som kan använda en svängrotor med fyra positioner och skivrotorer med betydligt högre kapacitet. I båda svängrotorerna kan varje position för mikroplattor med grunda brunnar rymma flera plattor med hjälp av staplingshållare. Båda koncentratorerna har ett enkelt användargränssnitt för inställning och övervakning av tid, temperatur och metod.
Vakuumpumpar för miVac Duo och Quattro
Tre pumpar finns att välja mellan för att anpassa miVac-koncentratorerna till användningsområdet. miVac Duo-pumpen är en tyst, kompakt membranpump med två pumphuvuden som lämpar sig för avlägsnande av de flesta lösningsmedel med kokpunkt under 130 °C, inklusive vatten, metanol, etanol och blandningar av dessa. För mer krävande användning, till exempel lösningsmedel med högre kokpunkter upp till 165 °C, rekommenderas miVac Quattro-pumpen. Denna membranpump med fyra pumphuvuden kan nå tryck på <2mbar, vilket krävs för effektiv torkning av lösningsmedel med medelhög kokpunkt. Båda pumparna har snygga höljen som passar övriga miVac-komponenter och styrs automatiskt av miVac-indunstningskammaren. En vakuumpump av scrolltyp finns också för lösningsmedel med hög kokpunkt. Kontakta din lokala säljrepresentant för råd om exakt pumpkonfiguration för din tillämpning.
miVac SpeedTrap
miVac SpeedTrap är en ny, kraftfull köldfälla som kondenserar lösningsmedelsångor. Köldfällor kan avsevärt förbättra prestandan hos vakuumkoncentreringssystem. När en köldfälla kondenserar ångan till vätska minskar volymen kraftigt, vilket underlättar vakuumbildning och påskyndar koncentreringen betydligt. miVac SpeedTrap fungerar på ett unikt sätt: de kalla kondensorslingorna hänger direkt i ångflödet. Lösningsmedelsångorna kondenserar direkt på slingorna och rinner ned i uppsamlingskärlet utan att frysa, även när vatten används. Metoden är mycket effektiv och ger mer än dubbelt så hög kondenseringskapacitet som ett liknande system. Användaren kan snabbt se lösningsmedlen i fällan, som enkelt töms utan avfrostning. Uppsamlingskärlet lossas med ett enkelt kvarts varvs vridning så att lösningsmedlen kan omhändertas säkert.
Paket
miVac-anslutningssatsen innehåller allt som krävs för att koppla ihop de separata enheterna i miVac-serien till ett fullständigt integrerat system: vakuumslang, slangkapare, uppsamlingsbehållare och anslutningskabel till pumpen. Alternativt finns systempaket med koncentrator, pump, köldfälla och anslutningssats.
JetRotors
miVac är de enda koncentratorerna i sin klass som levereras med rotorer tillverkade av massiv aluminium. Serien “JetRotors” ger mycket hög koncentreringsprestanda jämfört med rotorer av plast eller med öppen konstruktion. Hastighetsökningen jämfört med polypropenrotorer ligger mellan 40% och 200% beroende på provformat, vilket är en betydande fördel vid arbete med svårindunstade lösningsmedel som vatten. De precisionsbearbetade rotorerna av massiv aluminium leder effektivt den värmeenergi som krävs för koncentrering till proverna. I en öppen rotor eller plastrotor isoleras proverna däremot i praktiken av plasten och/eller vakuumet i kammaren. Rotorer finns för alla vanliga rör, vialer, centrifugrör och mikrocentrifugrör. Specialanpassade rotorer kan också beställas för bästa möjliga användning av systemet.
Tryckregulator
miVac-tryckregulatorn kan anslutas till alla modulära miVac-system eller paket och ger användaren full kontroll över arbetstrycket. Ett läge för gradvis vakuumsänkning ger en skonsam start på koncentreringen och motverkar stötkokning och stänk vid indunstning av lösningsmedelsblandningar. För användare som är osäkra på lämpligt tryck finns ett automatiskt läge. Korrekt tryckreglering tillsammans med miVac SpeedTrap påskyndar koncentreringen och gör att fler lösningsmedel fångas upp i SpeedTrap, vilket minskar utsläppen av flyktiga lösningsmedel.
Ångfällor
En gastvättflaska med neutraliserande lösning för antingen syra eller ammoniak finns för arbete med dessa kemikalier. Lösningarna ändrar färg när de är förbrukade och behöver bytas. Fällorna monteras efter pumpen, innan ångan släpps ut till omgivningen eller till dragskåpets utsug.
Modulärt koncentratorsystem med koncentrator, pump och köldfälla
De kan utrustas med svängrotor för mikroplattor och skivrotorer för rör och vialer. Välj mellan vakuumpumpar med medelhögt eller högt vakuum samt ett särskilt DNA-system med inbyggd pump. Enkla att använda och möjliggör säker koncentrering av prover eller fullständig torkning. Tid och temperatur övervakas på den stora, tydliga displayen. Parametrarna ställs in med ett vridreglage för val och inställning. Inbyggda speciallägen för vatten och alkoholer optimerar koncentreringstiden och förbättrar prestandan. miVac-systemet reglerar värmen och skyddar därmed värdefulla prover. Tack vare det stora urvalet av rotorer lämpar sig miVac-indunstare för många uppgifter, bland annat torkning och koncentrering i mikrocentrifugrör, koniska centrifugrör och andra plaströr, glasvialer samt mikroplattor med grunda eller djupa brunnar. Den enkla och robusta konstruktionen ger många års tillförlitlig drift även vid intensiv användning, exempelvis på utbildningslaboratorier eller laboratorier med många användare. De intuitiva reglagen låter oerfarna användare få utmärkta resultat direkt med de flesta prover, samtidigt som erfarna användare kan göra mer avancerade programmeringar. miVac-koncentratorer arbetar mycket tyst, och typiska resultat med vatten visar att miVac-system är snabbare än jämförbara maskiner. Prestandan kan förbättras ytterligare med den kylda kondensorn miVac SpeedTrap.
MiVac DNA-system
Det integrerade miVac DNA-systemet är en centrifugalkoncentrator som avlägsnar vatten och organiska lösningsmedel från olika provformat och är särskilt utformad för arbete med nukleinsyror. Systemet levereras med inbyggd högpresterande vakuumpump, koncentreringskammare och en fastvinkelrotor i aluminium för 1,5 ml mikrocentrifugrör. miVac DNA lämpar sig för enkla organiska lösningsmedel, exempelvis metanol och etanol, med kokpunkter upp till 100 °C samt vatten vid små provantal. Flera rotorer finns att välja mellan, inklusive ett alternativ för mikrotiterplattor. För ett bredare urval av lösningsmedel och/eller fler provformat väljs miVac Duo- eller Quattro-koncentrator med miVac SpeedTrap och pump.
miVac Duo- och Quattro-koncentratorer
miVac Duo-systemet är konstruerat för en svängande mikroplatthållare med två positioner eller skivrotorer för rör och vialer. miVac Quattro är ett större system med rymligare kammare som kan använda en svängrotor med fyra positioner och skivrotorer med betydligt högre kapacitet. I båda svängrotorerna kan varje position för mikroplattor med grunda brunnar rymma flera plattor med hjälp av staplingshållare. Båda koncentratorerna har ett enkelt användargränssnitt för inställning och övervakning av tid, temperatur och metod.
Vakuumpumpar för miVac Duo och Quattro
Tre pumpar finns att välja mellan för att anpassa miVac-koncentratorerna till användningsområdet. miVac Duo-pumpen är en tyst, kompakt membranpump med två pumphuvuden som lämpar sig för avlägsnande av de flesta lösningsmedel med kokpunkt under 130 °C, inklusive vatten, metanol, etanol och blandningar av dessa. För mer krävande användning, till exempel lösningsmedel med högre kokpunkter upp till 165 °C, rekommenderas miVac Quattro-pumpen. Denna membranpump med fyra pumphuvuden kan nå tryck på <2mbar, vilket krävs för effektiv torkning av lösningsmedel med medelhög kokpunkt. Båda pumparna har snygga höljen som passar övriga miVac-komponenter och styrs automatiskt av miVac-indunstningskammaren. En vakuumpump av scrolltyp finns också för lösningsmedel med hög kokpunkt. Kontakta din lokala säljrepresentant för råd om exakt pumpkonfiguration för din tillämpning.
miVac SpeedTrap
miVac SpeedTrap är en ny, kraftfull köldfälla som kondenserar lösningsmedelsångor. Köldfällor kan avsevärt förbättra prestandan hos vakuumkoncentreringssystem. När en köldfälla kondenserar ångan till vätska minskar volymen kraftigt, vilket underlättar vakuumbildning och påskyndar koncentreringen betydligt. miVac SpeedTrap fungerar på ett unikt sätt: de kalla kondensorslingorna hänger direkt i ångflödet. Lösningsmedelsångorna kondenserar direkt på slingorna och rinner ned i uppsamlingskärlet utan att frysa, även när vatten används. Metoden är mycket effektiv och ger mer än dubbelt så hög kondenseringskapacitet som ett liknande system. Användaren kan snabbt se lösningsmedlen i fällan, som enkelt töms utan avfrostning. Uppsamlingskärlet lossas med ett enkelt kvarts varvs vridning så att lösningsmedlen kan omhändertas säkert.
Paket
miVac-anslutningssatsen innehåller allt som krävs för att koppla ihop de separata enheterna i miVac-serien till ett fullständigt integrerat system: vakuumslang, slangkapare, uppsamlingsbehållare och anslutningskabel till pumpen. Alternativt finns systempaket med koncentrator, pump, köldfälla och anslutningssats.
JetRotors
miVac är de enda koncentratorerna i sin klass som levereras med rotorer tillverkade av massiv aluminium. Serien “JetRotors” ger mycket hög koncentreringsprestanda jämfört med rotorer av plast eller med öppen konstruktion. Hastighetsökningen jämfört med polypropenrotorer ligger mellan 40% och 200% beroende på provformat, vilket är en betydande fördel vid arbete med svårindunstade lösningsmedel som vatten. De precisionsbearbetade rotorerna av massiv aluminium leder effektivt den värmeenergi som krävs för koncentrering till proverna. I en öppen rotor eller plastrotor isoleras proverna däremot i praktiken av plasten och/eller vakuumet i kammaren. Rotorer finns för alla vanliga rör, vialer, centrifugrör och mikrocentrifugrör. Specialanpassade rotorer kan också beställas för bästa möjliga användning av systemet.
Tryckregulator
miVac-tryckregulatorn kan anslutas till alla modulära miVac-system eller paket och ger användaren full kontroll över arbetstrycket. Ett läge för gradvis vakuumsänkning ger en skonsam start på koncentreringen och motverkar stötkokning och stänk vid indunstning av lösningsmedelsblandningar. För användare som är osäkra på lämpligt tryck finns ett automatiskt läge. Korrekt tryckreglering tillsammans med miVac SpeedTrap påskyndar koncentreringen och gör att fler lösningsmedel fångas upp i SpeedTrap, vilket minskar utsläppen av flyktiga lösningsmedel.
Ångfällor
En gastvättflaska med neutraliserande lösning för antingen syra eller ammoniak finns för arbete med dessa kemikalier. Lösningarna ändrar färg när de är förbrukade och behöver bytas. Fällorna monteras efter pumpen, innan ångan släpps ut till omgivningen eller till dragskåpets utsug.
Modulärt koncentratorsystem med koncentrator, pump och köldfälla
- Välj koncentrator efter arbetsbelastning
- Kan hantera många lösningsmedel och provvolymer
- Enkelt användargränssnitt med optimerade program för vatten, alkoholer & andra lösningsmedel
- Exakt temperaturstyrning som skyddar värdefulla prover
- Kompakt
- Kraftfull köldfälla som når -50 °C och har 1L uppsamlingskapacitet
- Brett urval av unika JetRotors™ i massiv aluminium
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotor DRC-MIXEP-048 |
| Kapacitet | 24 x 0,5 ml/1,5 till 2 ml rör |
| För användning med (utrustning) | miVac Duo- och DNA-system |