Läs mer
Applied Biosystems™ GenEx Enterprise Software
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
Dess möjligheter sträcker sig från batchläsning av datafiler, grundläggande dataförbearbetning och hantering till avancerade banbrytande uttrycksprofileringsanalyser. GenEx programvara tillhandahåller metoder för att välja och validera referensgener, klassificera prover, gruppera gener, övervaka tidsberoende processer och mycket mer.
Grundläggande redigering och hantering av data
GenEx programvara v6.1 möjliggör förbearbetning av rådata med konsistens, i rätt ordning och med tillförsikt. Förbearbetningsfunktionerna inkluderar interplate-kalibrering, PCR-effektivitetskorrektion, optimal normalisering, genomisk DNA-bakgrundssubtraktion, outlier-detektion och mer.
Avancerad dataanalys GenEx mjukvara
erbjuder avancerade statistiska lösningar för dataanalys efter normalisering. Kraftfulla interaktiva presentationsverktyg underlättar genereringen av professionella illustrationer av även de mest komplexa experimentella designerna. Aktuella funktioner inkluderar standardkurvanalyser med uppskattning av detektionsgräns (känslighet), kvantifieringsgräns, dynamiskt omfång, repeterbarhet och reproducerbarhet, t-test, ANOVA och icke-parametriska tester med lämpliga korrigeringar och uppskattningar av precision, och multivariata statistiska tester inklusive Hierarchical Clustering Analysis (HCA), Neuro Component Analysis (PNCA), Nätverkskartor och Konstnärliga komponentanalyser (PNCA).
GenEx Professional vs Enterprise
GenEx Professional erbjuder en omfattande uppsättning förbearbetningsmoduler tillsammans med datavisualisering och en uppsättning analyser inklusive ett större antal statistiska analysmoduler, lämpliga för standardkurvbaserad analys såväl som genuttrycksprofilering. Programvaran GenEx Professional innehåller också guider för direkt dataimport från olika instrument.
GenEx Enterprise programvara innehåller alla moduler av GenEx Professional plus de mest avancerade dataanalyserna, inklusive Dynamic PCA, ROC curve, ANN och Support Vector Machine (SVM). GenEx Enterprise-programvaran tillhandahåller också moduler för dataanalys som överensstämmer med standarddokumenten från Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI).
För kunder som vill använda GenEx-programvara på flera datorer, en i taget, kan GenEx-licenser förinstalleras på en USB nyckel. Installera programvaran på flera datorer och anslut USB nyckeln till den du vill använda vid tillfället. En giltig licens för GenEx Professional eller GenEx Enterprise programvara krävs för köp av en USB nyckel (kat. nr. A33924).
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Inkluderar en 6-månaders licensnyckel för 1 användare |
| Programvarutyp | Realtids PCR-dataanalys |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Kvantitet | 1 6 månaders licens |