Läs mer
SI Scientific Industries™ Vortex-Genie™ 2 Shaker
Rugged and reliable. SI Scientific Industries™ Vortex-Genie 2™ features variable speed control  which allows high speed shaking or vortexing with tough metal housing. Supplied with 3 inch Platform and Pop-Off Cup.
Brand:  SI Scientific Industries™ SI-0256
676.20 SEK valid until 2026-12-31
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "28080" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 10009380
  • 4926.60 SEK / Paket med 1
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
I lager
Edge
Lägg i varukorgen
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Den h\u00E4r artikeln utg\u00E5r ur v\u00E5rt sortiment n\u00E4r v\u00E5rt lager \u00E4r slut.\r\n
\r\n
Beskrivning
Beskrivning
  • Variable speed for precise mixing from gentle to vigorous
  • Broad range of attachments for most tubes, plates and other containers
  • Hands-Free or Touch On control
  • May be used in cold rooms and incubators
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Promo
Utgår: 2026-12-31
Outlet Corner
Kampanjkod: 28080
Exklusiva erbjudanden gäller i mån av tillgänglighet och så länge lagret räcker.
Tillämpa kampanj och lägga till...