Läs mer
Scientific Industries Genie Clip Plate
Produktkod. 10112172
Håller:
12 mikrorör per platta
3 x 28 till 30 mm dia. Provrör per platta
6 x 15 till 17 mm dia. Provrör per platta
Förpackningsmängd:
1 st.
6 clipsplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Produktkod. 10112172
Brand: Scientific Industries 83041445
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Genie Clip Plate är ett tillbehör för Roto-Shake Genie , Enviro-Genie, Incubator Genie och Rotator Genie.
  • Klämplatta i rostfritt stål för att fästa rör
  • Välj att ta emot: 3 rör (28 till 30 mm OD), 6 rör (15 till 17 mm OD) eller 12 mikrorör
  • Maximalt 8 klämplattor, 4 per sida, kan fästas på den magnetiska plattformen för användning med Roto-Shake Genie , Enviro-Genie eller Incubator-Genie
  • Maximalt 12 klämplattor, 6 per sida, kan fästas på den magnetiska plattformen för användning med Rotator Genie
Specifikationer
Håller 3 x 28 till 30 mm dia. Provrör per platta
Rörstorlek 28 till 30 mm dia.
Produkttyp Klämplatta
Material Rostfritt stål
Mått (L x B) 14 x 7,6 cm (5,5 x 3 tum)
För användning med (utrustning) Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie och Rotator Genie
Antal positioner 3
Förpackningsmängd 1 st.