Läs mer
Scientific Industries Genie Clip Plate
Håller:
12 mikrorör per platta
3 x 28 till 30 mm dia. Provrör per platta
6 x 15 till 17 mm dia. Provrör per platta
Förpackningsmängd:
1 st.
6 clipsplattor
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Varje
Beskrivning
- Klämplatta i rostfritt stål för att fästa rör
- Välj att ta emot: 3 rör (28 till 30 mm OD), 6 rör (15 till 17 mm OD) eller 12 mikrorör
- Maximalt 8 klämplattor, 4 per sida, kan fästas på den magnetiska plattformen för användning med Roto-Shake Genie , Enviro-Genie eller Incubator-Genie
- Maximalt 12 klämplattor, 6 per sida, kan fästas på den magnetiska plattformen för användning med Rotator Genie
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 3 x 28 till 30 mm dia. Provrör per platta |
| Rörstorlek | 28 till 30 mm dia. |
| Produkttyp | Klämplatta |
| Material | Rostfritt stål |
| Mått (L x B) | 14 x 7,6 cm (5,5 x 3 tum) |
| För användning med (utrustning) | Roto-Shake Genie, Enviro-Genie, Incubator Genie och Rotator Genie |
| Antal positioner | 3 |
| Förpackningsmängd | 1 st. |