Läs mer
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 100
Produktkod. 16637672 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
16637672 UK-kontakt
16627672 EU-kontakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16637672 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer SIG103
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En Orbital Shaking Incubator ger skakning från 20-100 rpm med temperaturkontroll.
  • Mild omloppsskakning upp till 100 rpm med temperatur från 28° till 75° Celsius.
  • Designad med unik flexibel åtkomst.
  • Dörr: Direkt fysisk åtkomst utan att kompromissa med temperaturen.
  • Stöd: Luta kåpan åt vänster, höger eller bakåt, var du än har plats.
  • Ta bort lock: Locket är lätt och kan enkelt lyftas av för full åtkomst från alla punkter.
  • Helt genomskinligt lock - 360° View Säkerställer full sikt av dina prover från alla vinklar, även bakifrån.
  • Halkfri bricka Har en unik spillsäker plattform.
  • Staplingsbricka som tillval Tillgänglig för ökad kapacitet utan verktyg som behövs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 19 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 3 kg
Hastighetsintervall 20 till 100 rpm
Elektriska krav 230 V, brittisk kontakt
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 28 °C till 75 °C
Wattal 57.5 W
Amperage 0,25 A
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp UK-kontakt
Frekvens 50 Hz
Material Polykarbonatkammare, termoplastisk plattform med anti-slip gummimatta
Djup (engelska) 17,6 tum.
Djup (metriskt) 450 mm
Mått (L x B) 450 x 480 mm
Mått (LxB) Plattform 305 x 305 mm
Mått (L x B x H) 450 x 480 x 305 mm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 305 mm
Längd (engelska) 17,6 tum.
Längd (engelska) Plattform 30,08 cm
Längd (metrisk) 450 mm
Längd (metrisk) plattform 305 mm
Bredd (engelska) 19 tum
Bredd (metrisk) 480 mm
Bredd (metrisk) Plattform 305 mm
Fraktvikt (engelska) 33 lb.
Fraktvikt (metrisk) 15 kg
Vikt (engelska) 20 lb.
Vikt (metrisk) 9 kg
Controllertyp Strömbrytare PÅ/AV, pekknappsats, digital temperatur- och hastighetsdisplay
Beskrivning Variable Speed Orbital Shaker med temperaturkontroll och vidhäftande matta
Modell Genie Temp-Shaker 100
Visa Digital temperatur- och hastighetsvisning
Inkluderar Shakern levereras med en slitstark termoplastplattform med en anti-halk gummimatta
Motortyp Pulsbreddsmodulering
Driftsvillkor Anslut nätsladden till ett korrekt jordat eluttag, arbetsytan måste vara jämn, stabil och halkfri.
Plattform stil Gjuten upphöjd plattform med anti-halk gummimatta
Stil 3-vägs kammardesign