Läs mer
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 300 med vidhäftande matta
Produktkod. 16627682 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
16627682 UK-kontakt Varje
16617682 EU-kontakt -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16627682 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer SIG1703
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En Orbital Shaker som ger en platt plattform med patenterad vidhäftande matta perfekt för användning med öppna behållare
  • Designad med unik flexibel åtkomst.
  • Dörr: Direkt fysisk åtkomst utan att kompromissa med temperaturen.
  • Stöd: Luta kåpan åt vänster, höger eller bakåt, var du än har plats.
  • Ta bort lock: Locket är lätt och kan enkelt lyftas av för full åtkomst från alla punkter.
  • Säkerställer full sikt av dina prover från alla vinklar, även bakifrån.
  • Snabb temperaturkontroll som gör det möjligt att °nå 37 C på mindre än 3 minuter, 75 °C på cirka 20 minuter.
  • Patenterad vidhäftningsmatta är idealisk för behållare som flaskor och bägare som inte kan hållas med konventionella klämmor.
  • Utbytbar plattformskonfiguration gör det enkelt att byta plattform. (Alternativa plattformar finns att köpa separat)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 19 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 3 kg
Hastighetsintervall 35 till 300 rpm
Elektriska krav 230 V, UK stickpropp
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 28 °C till 75 °C
Wattal 57.5 W
Amperage 0,25 A
Produkttyp Orbital Shaker med variabel hastighet
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp UK-kontakt
Frekvens 50 Hz
Material Termoplast, polykarbonatkammare, plattform i rostfritt stål med vidhäftande matta
Djup (engelska) 19 tum
Djup (metriskt) 480 mm
Mått (L x B) 450 x 480 mm
Mått (LxB) Plattform 315 x 315 mm
Mått (L x B x H) 450 x 480 x 305 mm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 305 mm
Längd (engelska) 19 tum
Längd (metrisk) 480 mm
Längd (metrisk) plattform 315 mm
Bredd (engelska) 19 tum
Bredd (metrisk) 480 mm
Bredd (metrisk) Plattform 315 mm
Fraktvikt (engelska) 38 lb.
Fraktvikt (metrisk) 17 kg
Vikt (engelska) 20 lb.
Vikt (metrisk) 9 kg
Controllertyp Strömbrytare PÅ/AV, pekknappsats, digital temperatur- och hastighetsdisplay
Beskrivning Variable Speed Orbital Shaker med temperaturkontroll och vidhäftande matta
Modell Genie Temp-Shaker 300 med vidhäftande matta
Visa Digital temperatur- och hastighetsvisning
För användning med (utrustning) Välj mellan 3 plattformsmodeller som enkelt kan bytas utan verktyg. (Utbytbara plattformar säljs separat)
Inkluderar Shakern levereras med patenterad Blue Adhering Mat Platform
Motortyp Pulsbreddsmodulering
Driftsvillkor Anslut nätsladden till ett korrekt jordat eluttag, arbetsytan måste vara jämn, stabil och halkfri.
Stil 3-vägs kammardesign