Läs mer
Scientific Industries Genie Temp-Shaker 300 med kolvklämmor
Produktkod. 16697672 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Pluggtyp
16697672 UK-kontakt
16687672 EU-kontakt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16697672 Leverantör Scientific Industries Leverantörsnummer SIG1603
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
En Orbital Shaker som ger flexibiliteten för att använda en blandning av olika storlekar och former på en enda plattform.
  • Designad med unik flexibel åtkomst.
  • Dörr: Direkt fysisk åtkomst utan att kompromissa med temperaturen.
  • Stöd: Luta kåpan åt vänster, höger eller bakåt, var du än har plats.
  • Ta bort lock: Locket är lätt och kan enkelt lyftas av för full åtkomst från alla punkter.
  • Säkerställer full sikt av dina prover från alla vinklar, även bakifrån.
  • Snabb temperaturkontroll som gör det möjligt att °nå 37 C på mindre än 3 minuter, 75 °C på cirka 20 minuter.
  • Utrustad med en plattform för att ta emot flaskor eller bägare i olika storlekar. (klämmor säljs separat)
  • Utbytbar plattformskonfiguration gör det enkelt att byta plattform. (Alternativa plattformar finns att köpa separat)
  • Ratcheting Clamp Platform ger flexibiliteten för att använda en blandning av olika storlekar och former på en enda plattform.
  • Patenterad vidhäftningsmatta alternativ till kolvklämmor för att fästa kärl vid skakplattformen.
  • Idealisk för behållare som flaskor och bägare som inte kan hållas med konventionella klämmor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bana 19 mm
Bärande kapacitet (metrisk) 3 kg
Hastighetsintervall 35 till 300 rpm
Elektriska krav 230 V, brittisk kontakt
Spänning 230 V
Temperaturområde (metriskt) 28 °C till 75 °C
Wattal 57.5 W
Amperage 0,25 A
Produkttyp Kolvklämmor
Certifikat och efterlevnad CE
Pluggtyp UK-kontakt
Frekvens 50 Hz
Material Termoplast, polykarbonatkammare, plattform i rostfritt stål
Djup (engelska) 19 tum
Djup (metriskt) 480 mm
Mått (L x B) 450 x 480 mm
Mått (LxB) Plattform 315 x 315 mm
Mått (L x B x H) 450 x 480 x 305 mm
Höjd (engelska) 30,08 cm
Höjd (metrisk) 305 mm
Längd (engelska) 19 tum
Längd (metrisk) 480 mm
Längd (metrisk) plattform 315 mm
Bredd (engelska) 19 tum
Bredd (metrisk) 480 mm
Bredd (metrisk) Plattform 315 mm
Fraktvikt (engelska) 38 lb.
Fraktvikt (metrisk) 17 kg
Vikt (engelska) 20 lb.
Vikt (metrisk) 9 kg
Controllertyp Strömbrytare PÅ/AV, pekknappsats, digital temperatur- och hastighetsdisplay
Beskrivning Orbital shaker med variabel hastighet med temperaturkontroll och kolvklämplattform
Visa Digital temperatur- och hastighetsvisning
För användning med (utrustning) Genie Temp-Shaker 300
Inkluderar Shakern levereras med en standardflaskklämplattform
Motortyp Pulsbreddsmodulering
Driftsvillkor Anslut nätsladden till ett korrekt jordat eluttag, arbetsytan måste vara jämn, stabil och halkfri.
Plattform stil Kolvklämma
Stil 3-vägs kammardesign