Läs mer
MedChemExpress Genipin
Produktkod. 16423337
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Förpackningsstorlek:
50mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16423337 50 mg 50mg
1 options
Produktkod. 16423337 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HY17389
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Genipin ((+)-Genipin) is a natural crosslinking reagent derived from Gardenia jasminoides Ellis fruits. Genipin inhibits UCP2 (uncoupling protein 2) in cells. Genipin has a variety of bioactivities, including modulation on proteins, antitumor, anti-inflammation, immunosuppression, antithrombosis, and protection of hippocampal neurons. Genipin also can be used for type 2 diabetes research.
Specifikationer
Innehåll och lagring 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Molekylvikt (g/mol) 226.23 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease
CAS 6902-77-8
Produkttyp Natural Products
Renhet 95.0%
Löslighet DMSO : ≥ 100 mg/mL (442.03 mM) ∣H2O : 4 mg/mL (17.68 mM∣Need ultrasonic)
Synonym (+)-Genipin
Mål Autophagy