Läs mer
Geniposide, MedChemExpress
Beskrivning
Geniposide is an iridoid glucoside extracted from Gardenia jasminoides Ellis fruits
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Geniposide |
| CAS | 24512-63-8 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H24O10 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (257.49 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 50 mg/mL (128.74 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O[C@@H]1[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@H]2[C@@]3([H])[C@@](CC=C3CO)([H])C(C(OC)=O)=CO2)[C@H](O)[C@H]1O |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.37 |
| Formel vikt | 388.37 |
| Visa mer |