Läs mer
Geniposidic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16468818
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16468818 10 mg
16448956 100 mg
16434727 50 mg
16431268 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16468818 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Geniposidic acid is an effective anticancer and radioprotection agent.
Geniposidic acid is an effective anticancer and radioprotection agent.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Geniposidic acid
CAS 27741-01-1
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H22O10
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (267.14 mM)
LEDER O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H](O[C@@H]2OC=C(C(O)=O)[C@]3([H])[C@@]2([H])C(CO)=CC3)[C@@H]1O
Molekylvikt (g/mol) 374.34
Formel vikt 374.34
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death