Läs mer
Melford Genistein
Produktkod. 30018288
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018288 25 mg
30018289 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018288 Leverantör Melford Leverantörsnummer G360000.025
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hämmar proteintyrosinkinaser.
Hämmar proteintyrosinkinaser.
Specifikationer
CAS 446-72-0
Kvantitet 25 mg
Molekylformel C15H10O5