Läs mer
Genistein-2’,3’,5’,6’-d4 (Major), TRC
Produktkod. 30240551
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240551 10 mg
30240897 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240551 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG35001010MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 187960-08-3
Molekylformel C15 2H4 H6 O5
Molekylvikt (g/mol) 274.26
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 5,7-dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)- (9CI, ACI), 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4)-4H-1-benzopyran-4-one (ACI), Genistein-2',3',5',6'-d4, Genistein-d4 (4-hydroxyphenyl-2,3,5,6-d4), Genistein-2',3',5',6'-D4, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl-d4)-4H-1-benzopyran-4-one
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-3-(2,3,5,6-tetradeuterio-4-hydroxyphenyl)chromen-4-one
LEDER [2H]c1c([2H])c(C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c([2H])c([2H])c1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Genistein-2',3',5',6'-d4
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-13-6-10(17)5-12(18)14(13)15(11)19/h1-7,16-18H/i1D,2D,3D,4D
Formel vikt 274.0779
Procent renhet >95%