Läs mer
Genistein 4'-beta-D-glucopyranosid, TRC
Produktkod. 30240500
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240500 1 g
30240875 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240500 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCG3499751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 152-95-4
Molekylformel C21 H20 O10
Molekylvikt (g/mol) 432.38
Synonym 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[4-(β-D-glucopyranosyloxy)phenyl]-5,7-dihydroxy-, Sophoricoside (6CI,7CI,8CI), 3-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone 4'-β-D-glucopyranoside, 5',7'-Dihydroxy-4'-glucosyloxyisoflavone, Genistein 4'-O-glucoside, Genistein, 4'-β-D-glucopyranoside
IUPAC-namn 5,7-dihydroxy-3-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxyfenyl]chromen-4-one
LEDER OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)C3=COc4cc(O)cc(O)c4C3=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Sophoricoside (Genistein-4'-Glucoside)
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-3-1-9(2-4-11)12-8-29-14-6-10(23)5-13(24)16(14)17(12)25/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Formel vikt 432.1056